生物药的复杂结构需要更高的选择性和灵敏度,从而促进了对用于数据采集和分析的强大仪器和软件的需求。此前,这需要两个软件,一个用于研发,一个用于质量控制 (QC)。Thermo Scientific Chromeleon 7.3.2 色谱数据系统 (CDS) 可轻松应对这两个领域的工作,并在合规的企业环境中支持质谱(MS)仪器,仅仅一个软件平台即可实现从开发到 QC 的无缝转换。
用户如何评价?
"我们每天在实验室中使用 Chromeleon。Chromeleon 报告模板让我们能够将所有原始数据、数据操作和批记录保存到一个文件中,因此可以非常容易的提交到我们的实验记录本软件中。所有实验详细信息都集中在一个地方。"
- 研究实验室经理,Genentech
Support for biopharmaceutical workflows
支持生物制药工作流程
Chromeleon CDS 可实现对 MS 和 MS/MS 仪器的本地控制(针对 GCHPLCIC 前端),其工作流支持靶向和非靶向分析,包括完整蛋白和酶切蛋白的批次放行检测、寡核苷酸分析,以及基于 LC-MS/MS 的药物生物分析。
  • 控制超过35种 Thermo Scientific MS 仪器,包括单四极杆和三重四极杆以及 Orbitrap 高分辨质谱 (HRAM)
  • 工作流支持包括生物分析、多属性方法 (MAM)、完整蛋白质解卷积、寡核苷酸分析、二噁英和 PCB 分析以及 SVOCs 
  • 内置报告模板和视图可满足 MAM、寡核苷酸分析和生物分析实验的需求 
  • Thermo Scientific SampleManagerWatson LIMS 软件的双向连接,可实现完全的端到端支持
了解有关适用于质谱分析的 Chromeleon CDS 功能的更多信息 ›
专为合规打造:利用合规工具进行您的 MS 分析
  • 用于控制 Thermo Scientific MS 仪器进行合规分析,Chromeleon CDS软件是首选。Thermo Scientific ISQ、TSQ 和 Exploris 系列质谱仪的合规调谐
  • 通过整套功能确保符合法规、数据完整性指南和电子记录要求,从而实现合规性
  • 使用用户控制和全面的审计追踪对所有操作进行追溯与版本控制,以实现合规。
  • 可通过简单、定期审计追踪审核来证明合规
    • 审计追踪事件和查询,可快速、清晰地显示所需信息
    • 版本控制可显示修改对结果的影响
Built for QC: Up to 33% increased efficiency for routine MS analyses
专为 QC 打造:将常规 MS 分析效率提高多达 33%
通过减少运行中断与OOS结果,让您信心倍增;
  • 内置 Thermo Scientific HPLC 和 UHPLC 系统故障排除和诊断功能,可极大程度减少停机时间
  • 运行前序列就绪检查、系统适用性测试 (SST) 运行时评估结合基于结果响应的智能运行控制,实现更多"首次即正确"的分析 
  • 增强的通用 eWorkflow 工作流简化和控制序列创建,从而简化为遵循 SOP 而进行的操作
  • 基于电子表格的报告模板,在 CDS 内计算结果
Built for MAM: Straight through to breakthrough
专为 MAM 打造:实现突破
Chromeleon CDS 是 Thermo Scientific MAM 2.0 工作流程中不可分割的一部分。这种功能强大且基于高分辨率质谱 的工作流,提供简单且合规的多肽表征和监测,以便在药物开发过程的每一阶段监测关键质量属性。该工作流程包含了全面的合规功能,从数据采集到质量属性定量分析、新峰检测和自定义电子表格报告。
推动生物制药行业发展的端到端的 MAM 解决方案
了解将开发与制造连接起来的满足合规性的企业 MAM 工作流程。
* 必填字段