在泵之后,流动相会遇到自动进样器。HPLC高效液相色谱自动进样器的工作原理是抽吸精确体积的样本并将其注入到流动相流中。与手动进样相比,使用自动进样器可减少手动操作并提高进样精度和准确度,这是进行定量HPLC分析必须先考量的的重点。
所有HPLC自动进样器均从样本瓶或孔板中抽吸样本。不同的是样本定量环内的样本放置以及针头与流动相流路的关系。HPLC高效液相色谱自动进样器有两种主要工作原理:推入式/吸入式装液和分流环。
在推入式和吸入式装液自动进样器中,通过用进样针推动(推入式装液)或抽吸(吸入式装液)将样本输送到样本定量环中。在实际进样过程中,只有样本定量环切换到泵流路以进行分离。相比之下,采用分流环设计时,进样针是样本定量环的一部分,无需向定量环中填充过多样本。
常见问题解答
HPLC高效液相色谱自动进样器的工作原理是抽吸精确体积的样本并将其准确、精确地注入到流动相流中。
* 必填字段
Style Sheet for Global Design System
Style Sheet for Komodo Tabs
Style Sheet for Global Design System
CMD Wide-format style fixes