Search Thermo Fisher Scientific
全面运转的 HPLC高效液相色谱仪系统的组成结合了硬件、软件和耗材,每项都是成功分析不可少的因素。HPLC和UHPLC系统均由四种主要组件组成,包括泵、自动进样器、色谱柱和检测器。下面分别介绍了各HPLC高效液相色谱仪系统主要组成部件和功能:
每次的HPLC分离以流动相在指定流速下的高压流动开始,这使得进样器中的样本能流经色谱柱进而到达检测器。
毛细管和接头将HPLC系统的各个硬件组件连接起来成为一体,这使得流动相和样本混合物能在高压下持续流动。
色谱分析数据系统(CDS)是控制HPLC系统所有组件的软件,包括控制操作、流动相混合、泵流、进样和柱温。
HPLC高效液相色谱仪器有四个主要组成部件,包括泵、自动进样器、柱温箱和检测器
正常运转的HPLC或UHPLC系统结合了硬件、软件、溶剂、色谱柱和其他耗材。
* 必填字段