流动相遇到的第一个硬件是泵,它以一定的流速将流动相从自动进样器输送到色谱柱和检测器。
系统背压取决于泵设计和流速、流动相组成、色谱柱尺寸以及粒径。保留时间的精度对于可靠分离、鉴定和定量分析物至关重要。
得益于多年来不断发展的技术,现代泵可提供高达 1500 bar 的压力,同时具备出色的流量准确度和精度。要进行可重现的测量,无脉动地输送溶剂至关重要。
大多数现代HPLC高效液相色谱仪泵至少具有一对往复式柱塞。一个柱塞输送流量,另一个柱塞则以预设的流速抽吸流动相。
在泵中,使用一个电机(带凸轮驱动)或多个线性驱动电机(每个柱塞对应一个)来切换柱塞。柱塞是串联或并联的,并联会导致各泵头出现均匀的磨损,其代价是需要更多止回阀来引导流量。
在定义为流动相的组成在整个分离过程中恒定不变的等度分离中,洗脱液可在泵内预混合或混合。
而在梯度分离中,流动相的组成会在整个运行过程中发生变化。HPLC高效液相色谱仪泵需要满足以下其中一项才能成功实现梯度:低压梯度 (LPG) 泵中有比例阀或者高压梯度 (HPG) 泵中有另一个泵体。
根据您的应用需求和分析物的复杂性选择最适合指定分离的泵。HPLC高效液相色谱仪系统有四种类型的泵:
  • 等度泵
    使用单个泵体和单个溶剂输入管路。适用于通过折射率检测进行 QA/QC 分析。
  • 二元泵
    利用两个泵体和两个溶剂输入管路,可实现两种不同溶剂的高压混合。非常适合高通量、高分辨率 HPLC、UHPLC 或 LC-MS 应用。
  • 四元泵
    使用单个泵体和四个溶剂输入管路混合多达四种不同溶剂。这些泵可提供广泛的应用范围且流动相的组成非常灵活。
  • 双梯度泵
    含有两个独立的三元溶剂输入管路或通道,允许同时分离。双梯度泵可提高样本处理量和生产率,在应用之间切换时无需重新连接管路。
常见问题解答
有几种不同的HPLC高效液相色谱仪泵类型。二元 HPG 泵较常用于需要两种溶剂梯度的常规和高通量应用。四元 LPG 泵用于方法开发或者灵活性至关重要的情形,等度泵用于简单的 QA/QC 应用。三元 DGP泵应用于工作流程和自动化解决方案或双系统方法。
大多数现代 HPLC泵至少具有一对往复式柱塞。一个柱塞输送流量,另一个柱塞则以预设的流速抽吸流动相。
* 必填字段
Style Sheet for Komodo Tabs
Style Sheet for Global Design System
CMD Wide-format style fixes