高效液相色谱分析 (HPLC) 是一种分析化学技术,用于分离化学混合物中的化合物。这些分离利用了以下原理:液体流动相在压力驱动下流经装有固定相的色谱柱。
HPLC 仪器一般有四个主要硬件组件:泵、自动进样器、柱温箱和检测器。许多因素(包括流动相组成、固定相化学组成和温度)都会影响 HPLC 分离。仅当分析物对固定相具有差异亲和力时,才会成功分离,因此,为化合物选择适合的固定相至关重要。
HPLC 的应用领域非常广泛。其中包括测试您每天使用产品的质量。从药物杂质分析、食品和饮料配料质量鉴定,到水和土壤中的污染物水平监测,HPLC 可帮助确保消费者的安全。
本白板视频介绍了色谱分析的简史,并阐述了 HPLC 和 UHPLC 背后的基本原理。它还介绍了色谱分析系统的基本组件或模块。
您对 HPLC 仪器的工作原理有疑问吗?如何开发或转移 HPLC 方法?或者 HPLC 有哪些典型应用?更深入地了解其中每个主题。
常见问题解答
高效液相色谱分析 (HPLC) 是一种分析化学技术,用于分离、鉴定和定量液体混合物中的化合物。
UHPLC 色谱柱含有亚 2 µm 或更小的颗粒,而在 HPLC 中,色谱柱为 3-5 µm 颗粒。UHPLC 分离的峰分辨率更高、分析物灵敏度更优、分析时间更短、溶剂用量更少。与 HPLC 系统相比,UHPLC 仪器还需要更高的工作压力和性能。
* 必填字段
Style Sheet for Global Design System
CMD Wide-format style fixes