Search Thermo Fisher Scientific
安装 CAD 前要考虑的主要因素包括之前与您的 LC 系统,气体供应,排气和实验室条件配合使用的流动相类型。
LC 仪器 | 之前运行的缓冲液会干扰 CAD 响应,因此可避免以含有非挥发性化学品的流动相进行检测,即使您的 CAD 与仪器断开也是如此 |
色谱柱 | 具有不适用于使用高浓度非挥发性缓冲液进行其他分析的专用色谱柱。将所有新的色谱柱冲洗,以在连接至您的 CAD 前浪费多个色谱柱体积 |
氮气供应 | 强烈建议在气瓶和气瓶上使用气体发生器来提供稳定的超纯氮气流量 |
排气 | 集中式排气系统的脉冲较少,比单个电动机更好 |
实验室条件 | 避免将 HPLC-CAD 系统置于气流和温度波动大的区域中 |
最好的情形是,您可以使用专用 LC-CAD 系统,无需与非挥发性添加剂 (如磷酸盐缓冲液或非挥发性离子配对试剂) 配合使用。但是,如果您确实计划将 LC 仪器用于多种方法,即使在 CAD 断开时,也应避免使用非挥发性流动相添加剂。
当然,这种情况可能不适合您的预算或实验室空间,因此下一个最佳做法是进行大量冲洗和更换 LC 系统的所有浸湿部件,这些部件可能会具有“记忆效应”,从而保留非挥发性物质。
记忆效应是指在先前运行中使用的半挥发性和非挥发性化合物缓慢持续释放,从而导致基线干扰,噪声和更高的背景电流。通常,此交换包括您的溶剂管线,入口筛板和色谱柱。
冲洗用于非挥发性缓冲液的色谱柱中的无机盐可能需要极长的时间,因此考虑专门用于与 CAD 友好型流动相配合使用的色谱柱。
在严重污染的情况下,您可能需要换用脱气机纯化柱等其他组件。
CAD 需要 4.8 bar (70 psi) 的恒定气体供应压力,最大供应压力为 6.2 bar (80 psi) ,通常使用 4 L/min 的氮气。
≥应确保气源纯度> μm 95% ,不含水蒸气,碳氢化合物 / 油蒸气和颗粒 (0.1 μ m)。如有必要,请使用亚微米颗粒或碳过滤器与气体源附近的水冷凝阱结合。
如果溶剂不是高度易燃,您可以在 CAD 中使用加压空气—我们强烈推荐氮气。对于诸如 THF 之类的溶剂,形成易燃或易爆混合物,您必须使用纯度为 99% 的氮气。
您可以使用三种常用方法向 CAD 供应氮气:发电机,气瓶和液氮罐。在所有这些选项中,我们建议您使用气体发生器,以帮助按需不间断地从压缩空气源供应干燥氮气。
许多实验室使用 发电机 ,通过将加压空气穿过一组纤维半透膜,产生高纯度氮气。
氮气发生器可提供稳定,安全且易于使用的高质量氮气源。与其他解决方案相比,初始成本较高,但运行成本非常低,而且通常只会由于定期的年度维护而导致中断。
氮气发生器有多种尺寸可供选择。有些提供整个建筑物,而另一些则提供单一仪器。同样,加压空气可以来自中央内部源或专用于单氮气发生器的本地压缩机。
如果您使用一个源为多台仪器提供氮气,请确保即使在使用氮气量上限的情况下, CAD 的推荐压力和流量额定值也能得到满足。
当 将流 从大型发生器分流到 CAD 时,您可能需要安装上游气体调节器,以确保与其他仪器兼容。可提供适合 CAD 需求的模块化独立组合。
氮气瓶 * 免维护,使用方便。在钢制气缸中,氮气压力约为 200 bar (2900 psi) ,因此您必须使用输出气体调节器来降低进气压力,以满足 CAD 的要求。
实验室常用的气瓶注料量约为 9.5 米3,相当于 CAD 连续运行约 40 小时。这种方法会受到频繁的操作中断的影响,因为随着气缸清空,必须定期调整输出压力,并且气缸在清空时必须更换。
此选项在长期运行时可能会很昂贵,您必须记住在连接 CAD 之前打开阀门以去除管道中的任何碎片。
*气瓶若误操作会造成实验室危害;请采取适当的安全预防措施。
隔热杜瓦瓶中的液氮 * 利用环境能量蒸发部分液氮并产生加压气态氮。
这些储罐通常需要调整压力生成阀以达到升高和 / 或保持规定的输出压力。50 L 杜瓦瓶可提供氮气,运行时间长达约 140 小时,需要的中断更少,通常比气瓶更具成本效益。
*液氮的作用更是在加压时,会造成实验室危害,因此请采取适当的安全预防措施。
CAD 排出的气体可能含有易燃,有毒或腐蚀性的部件,因此您必须将探测器连接到排气系统以安全去除实验室中的排气。
避免将气体排气连接到强负压或脉动压力通风系统,因为这可能会导致 CAD 内的压力不稳定,从而导致性能下降。请勿将主动式排气泵连接到 CAD 排气系统。
您还需要防止 CAD 运行时排气压力平衡发生中断。使用相同的排气孔打开和关闭通风罩可能会导致基线 CAD 信号发生变化。
基本排气指南包括:
通风源 | 使用通风罩或其他工业通风口,避免将气体拧紧连接到探测器排气口,并防止虹吸从排气出口到外部排气口。您可以使用可选的 90° 弯管,以便于安装 |
通风率 | > 4 L/min (每个探测器) 的排气通风速度,在大气压力下或在微负压力下通风,未施加正压 |
排气管长度 | 排气管的长度应为 2.5 米,内径为 1/2 英寸。您可以将管路缩短至任何所需长度 |
管接头 | 使用外径为 3/8 英寸的排气管接头 |
稳定的实验室环境有助于减少基线伪影,噪声和漂移,并提高检测器的整体性能。 防止实验室设置中断的较佳方法包括:
1. 避免温度波动
2. 提供良好的氮气和排气条件
除了遵循 HPLC 的标准最佳实践和注意事项外,我们还建议您在准备 CAD 以供操作时遵循以下指导原则:
必须遵循这些程序以去除有害物质,并确保在流动相溶剂蒸发时, CAD 中的任何位置都不会存在任何残留物。否则,剩余的静态液体 (尤其是酸性修饰剂) 可能会腐蚀 CAD 中的某些组件。
适合短待机时间 (例如过夜)
对于长时间 * 停机时间 (例如,一周或更长时间)
*必填字段
您是否对如何设置 HPLC-CAD 系统有疑问?填写此表单,立即联系我们的销售支持团队。