在酒类生产过程中,会加入二氧化硫(SO2)作为酶抑制剂以防止果汁呈褐色,同时还可作为微生物控制剂防止最终产品的氧化作用。在这篇应用文献中,测定酒类样品中二氧化硫的自动化方法是基于SO2,盐酸副玫瑰苯胺和甲醛的反应。
学习更多赛默飞Arena和Gallery分光光度计测定酒类中二氧化硫的方法:
- 使用一种简单易用的自动化方法替代了传统的精馏和参考方法
- 快速得到检测结果,60个酒样可在35分钟内得到结果
- 该分析仪使用更小体积的试剂,是一种更环保的解决方案
点击下载:使用自动光度测定仪检测酒类中的二氧化硫
点击了解更多自动分析仪信息
点击查看往期更多色谱一分钟聚焦