Search Thermo Fisher Scientific
发酵过程中发酵的氨基酸称为游离氨基氮(FAN)。通常建议使用 140–150 mg/L 的 FAN,使碳氮比在令人满意的风味物质的碳氮比范围内。
在本应用指南中,根据欧洲啤酒协会(EBC)FAN 方案测量酿造分析物能力测试方案(BAPS)啤酒样品,将其与使用 Thermo Scientific™ Gallery 间断分析仪的 Thermo Scientific™ Gallery™ 系统邻苯二甲醛法测定 α-氨基氮(NOPA)方法进行比较。
Thermo Scientific NOPA 方法得出的结果与 EBC FAN 方案有关。
60 次测试请求的分析在 45 分钟内完成。
每个检测试剂盒所含无害试剂可完成达 300 次测试。
点击查看往期更多色谱一分钟聚焦