赛默飞CarboPacTM和AminoPacTM家族色谱柱为不同种类的化合物提供了可优化的选择。本指南可以帮助您在特殊专门的应用中选择和决定使用哪种最佳的色谱柱。
  • CarbonPac色谱柱联合脉冲安培检测器(PAD),在分离糖类化合物中,无需衍生,是一种简单可靠的分离方法。
  • 对于氨基酸的分析,赛默飞可以提供两种方法:(1)使用AAA-Direct阴离子交换柱,可以直接检测氨基酸无需衍生化;(2)阴离子交换柱分离柱后衍生。
了解更多离子色谱技术详情,可点击赛默飞离子色谱
点击查看往期更多色谱一分钟聚焦