游泳池中不可避免会带入一些氮的化合物,如尿素、氨和尿酸等。采用氯消毒很容易产生氯胺等有毒衍生物,因此对于泳池水质清洁度来说,对尿素浓度的监控是非常关键的。相关管理部门也对公共泳池中尿素的允许浓度做出限定。
赛默飞自动分析仪为水中的重要化合物分析提供一种快速、便捷的测试方法,其中就包括尿素。使用 Gallery和 Aquakem 酶法检测尿素具有如下优势:
- 快速:每小时可分析多达100个样品
- 方便:无需在样品前处理时进行人工脱氯
- 准确:结果准确性优于Koroleff法(可以点击在线环境技术查看)
了解更多有关自动分析仪信息