高分子量β-葡聚糖是大麦细胞壁的主要成分,在略低分子量打浆并萃取麦芽汁过程中,该物质会堵塞过滤器,还会引起最终产品在储存过程中起糊,尤其是浓度在200mg/L以上时会明显引起以上问题。
Gallery Plus Beermaster分立式分析仪,采β-葡聚糖试剂盒有效检测麦芽样品方法:
  • 您可在40min内获得90次β-葡聚糖的检测结果
  • 分光光度计软件将自动计算出结果,标准偏差<3%
  • 一套试剂盒,可完成高达350次测试 
了解更多有关自动分析仪信息