EPA方法8260C验证:使用带插拔式氦气节省模块的赛默飞TRACE 1300系列气相色谱-ISQ气相质谱仪,TekmarAtomx吹扫捕集
我们很高兴发布一个非常实用的全新应用文章:遵循US EPA 方法8260C(2006年8月第3修订版),采用气相色谱/气相质谱方法检测挥发性有机化合物(VOC)。
这篇文章最近由LCGC北美团队的Teledyne Tekmar 发表,论证了装配赛默飞插拔式氦气节省-SSL 进样口模块TRACE™ 1300 系列气相色谱-IS Q LT 单四极杆质谱联用仪,以及使用Teledyne Tekmar Atomx 自动吹扫捕集系统的完美表现。
    由于氦气节省模块的独特设计,可以实现使用氮气来吹扫捕集同时仍用氦气来进行GC/MS分析,结合Atomx系统的氮气吹扫优势,使得氦气使用大幅减少,并且仍然满足EPA方法 8260C 的分析要求。
分析结果表明,除了两个分析物的其他所有化合物都满足分析要求,失败率仅为0.02%,远低于EPA方法下限的10%,目标分析物列表里的化合物也都能得到非常好的灵敏度。
更多信息请下载以下应用文章链接地址:
氦气节省模块 - P&T-GCMS应用文章
http://www.thermo.com.cn/Category98.html
如您有任何问题请联系: xiwei.yue@thermofisher.com