2015 年 9 月21 日,北京——赛默飞世尔科技发布了新型超高效液相色谱Vanquish Flex UHPLC系统,该系统应用灵活,性能卓越,分离可靠,满足实验室的需求,适用于从高通量分析到药品质控分析的方法开发。
作为 Thermo Scientific Vanquish系列的新产品,Thermo Scientific Vanquish Flex UHPLC 系统设计用于快速、高分辨和高灵敏度分析,如生物兼容性分析,可使用户获得高质量和一致性的数据。该系统采用集成的模块化设计,用户可根据应用需求选择和搭配仪器模块。
赛默飞世尔科技副总裁,HPLC事业部总经理Fraser McLeod表示:“在整个生物制药的流程中,从药物研发到质控的批次放行,数据完整性对于决策是必不可少的。为快速获取可靠结果,灵敏度和通量非常关 键。我们开发出的这套系统展示出在复杂分析应用时的高分辨分离和重复性。”
Vanquish Flex 系统以独特的设计可以保证分析物色谱峰在高通量的情况下仍拥有尖锐的峰形,实现在较短时间内分析更多样品。该系统良好的稳定性和重复性为数据质量提供了可靠保障,确保能够分析大量的样品,以供质控分析比较。其重要特点如下:
  • 新型四元梯度泵模块,设计稳健,性能良好,保证高通量的前提下提供方法开发的灵活性。
  • 泵最大耐压 1000 bar,性能卓越,流速高达 8 mL/min,应用灵活,可实现高分辨分离。
  • 新型荧光检测器模块灵敏度高,与高灵敏度、宽线性范围的UV、DAD检测器和针对非挥发性化合物的电雾式检测器互为补充。
高效液相色谱分析不仅需要硬件配合,为完善Vanquish Flex 系统,我们提供了新款的 Thermo Scientific SMART 酶解试剂盒,此试剂盒是一种全新的蛋白质酶解工具,可提供灵敏、快速的分析。此外,我们还提供了 Thermo Scientific AppsLab 分析应用数据库,该数据库是一个全面搜索在线方法的资源库,可提供分析方案、方法信息、色谱图以及分析过程中所有运行、处理和报告的信息。
欲了解更多信息,请访问 www.thermoscientific.cn/products/next-generation-uhplc.html
关于赛默飞世尔科技
赛默飞世尔科技(纽约证交所代码:TMO)是科学服务领域的世界领导者。公司年销售额170亿美元,在50个国家拥有约50,000名员工。我们的使命是 帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。我们的产品和服务帮助客户加速生命科学领域的研究、解决在分析领域所遇到的复杂问题与挑战,促进医疗诊断发展、提 高实验室生产力。借助于首要品牌Thermo Scientific、Applied Biosystems、Invitrogen、Fisher Scientific和Unity Lab Services,我们将创新技术、便捷采购方案和实验室运营管理的整体解决方案相结合,为客户、股东和员工创造价值。欲了解更多信息,请浏览公司网站:thermofisher.com
赛默飞世尔科技中国
赛默飞世尔科技进入中国已超过30年,在中国的总部设于上海,并在北京、广州、香港、台湾、成都、沈阳、西安、南京、武汉等地设立了分公司,员工人数约 3700名。为了满足中国市场的需求,现有8家工厂分别在上海、北京和苏州运营。我们在北京和上海共设立了9个应用开发中心,将世界级的前沿技术和产品带 给国内客户,并提供应用开发与培训等多项服务;位于上海的中国创新中心结合国内市场的需求和国外先进技术,研发适合中国的技术和产品;我们拥有遍布全国的 维修服务网点和特别成立的中国技术培训团队,在全国有超过2000 名工程师提供售后服务。我们致力于帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。欲了解更多信息,请登录thermofisher.com
免费服务热线:  8008105118   4006505118