Search Thermo Fisher Scientific
蛋白消化试剂盒将经过优化的热稳定酶用于磁珠或非磁珠上。免疫亲和 (IA) 试剂盒可在单个微珠上完成酶消化与 IA 捕获,以实现高灵敏度。这一创新技术能让您的 HPLC 和 LC/MS 结果具有较高的可信度,并且可以实现自动化。SMART Digest 试剂盒特别适合生物标记物、生物制药表征和定量应用。
选择经过优化的耐热胰蛋白酶、胰凝乳蛋白酶或蛋白酶 K 酶消化,以实现蛋白质的序列特异性剪切。磁珠或非磁珠上的酶在高温下活化,从而在蛋白质变性条件下加快消化。
目录 | 描述 | 每个试剂盒包括 | |
---|---|---|---|
立即订购 | 60109-101 | SMART DIGEST 胰蛋白酶试剂盒 | 含有 SMART Digest 树脂的 96 PCR 管 采集板 |
立即订购 | 60109-104 | SMART DIGEST 胰凝乳蛋白酶试剂盒 | 含有 SMART Digest 树脂的 96 PCR 管 采集板 |
立即订购 | 60109-107 | SMART DIGEST 蛋白酶 K 试剂盒 | 含有 SMART Digest 树脂的 96 PCR 管 采集板 |
立即订购 | 60109-110 | SMART DIGEST 胃蛋白酶试剂盒 | 含有 SMART Digest 树脂的 96 PCR 管 采集板 |
立即订购 | 60109-102 | SMART DIGEST 胰蛋白酶试剂盒 | 含有 SMART Digest 树脂的 96 PCR 管 采集板 96孔过滤板 |
立即订购 | 60109-105 | SMART DIGEST 胰凝乳蛋白酶试剂盒 | 含有 SMART Digest 树脂的 96 PCR 管 采集板 96孔过滤板 |
立即订购 | 60109-108 | SMART DIGEST 蛋白酶 K 试剂盒 | 含有 SMART Digest 树脂的 96 PCR 管 采集板 96孔过滤板 |
立即订购 | 60109-111 | SMART DIGEST 胃蛋白酶试剂盒 | 含有 SMART Digest 树脂的 96 PCR 管 采集板 96孔过滤板 |
立即订购 | 60109-103 | SMART DIGEST 胰蛋白酶试剂盒 | 含有 SMART Digest 树脂的 96 PCR 管 采集板 SOLAµ 96孔 SPE 微洗脱板 |
立即订购 | 60109-106 | SMART DIGEST 胰凝乳蛋白酶试剂盒 | 含有 SMART Digest 树脂的 96 PCR 管 采集板 SOLAµ 96孔 SPE 微洗脱板 |
立即订购 | 60109-109 | SMART DIGEST 蛋白酶 K 试剂盒 | 含有 SMART Digest 树脂的 96 PCR 管 采集板 SOLAµ 96孔 SPE 微洗脱板 |
立即订购 | 60109-112 | SMART DIGEST 胃蛋白酶试剂盒 | 含有 SMART Digest 树脂的 96 PCR 管 采集板 SOLAµ 96孔 SPE 微洗脱板 |
目录 | 描述 | 每个试剂盒包括 | |
---|---|---|---|
立即订购 | 60109-101-MB | SMART Digest 胰蛋白酶试剂盒 |
|
立即订购 | 60109-104-MB | SMART Digest 胰凝乳蛋白酶试剂盒 | |
立即订购 | 60109-107-MB | SMART Digest 蛋白酶 K 试剂盒 | |
立即订购 | 60109-110-MB | SMART Digest 胃蛋白酶试剂盒 | |
立即订购 | 60109-102-MB | SMART Digest 胰蛋白酶试剂盒 |
|
立即订购 | 60109-105-MB | SMART Digest 胰凝乳蛋白酶试剂盒 | |
立即订购 | 60109-108-MB | SMART Digest 蛋白酶 K 试剂盒 | |
立即订购 | 60109-103-MB | SMART Digest 胰蛋白酶试剂盒 |
|
立即订购 | 60109-106-MB | SMART Digest 胰凝乳蛋白酶试剂盒 | |
立即订购 | 60109-109-MB | SMART Digest 蛋白酶 K 试剂盒 |
目录 | 描述 | 试剂盒包括 | |
---|---|---|---|
立即订购 | 60109-101-B | SMART Digest 胰蛋白酶试剂盒 |
|
立即订购 | 60109-104-B | SMART Digest 胰凝乳蛋白酶试剂盒 | |
立即订购 | 60109-107-B | SMART Digest 蛋白酶 K 试剂盒 | |
立即订购 | 60109-110-B | SMART Digest 胃蛋白酶试剂盒 | |
立即订购 | 60109-102-B | SMART Digest 胰蛋白酶试剂盒 |
|
立即订购 | 60109-105-B | SMART Digest 胰凝乳蛋白酶试剂盒 | |
立即订购 | 60109-108-B | SMART Digest 蛋白酶 K 试剂盒 | |
立即订购 | 60109-103-B | SMART Digest 胰蛋白酶试剂盒 |
|
立即订购 | 60109-106-B | SMART Digest 胰凝乳蛋白酶试剂盒 | |
立即订购 | 60109-109-B | SMART Digest 蛋白酶 K 试剂盒 |
目录 | 描述 | |
---|---|---|
立即订购 | 60114-101 | SMART Digest 散装分离试剂盒,蛋白质 A,非磁性,可溶性 Smart |
立即订购 | 60115-101 | SMART Digest 散装分离试剂盒,蛋白质 G,非磁性,可溶性 Smart |
立即订购 | 60114-102 | SMART Digest 散装分离试剂盒,蛋白质 A,非磁性,含 SOLAµ/采集板,可溶性 Smart |
立即订购 | 60115-102 | SMART Digest 散装分离试剂盒,蛋白质 G,非磁性,含 SOLAµ/采集板,可溶性 Smart |
立即订购 | 60114-103 | SMART Digest 散装分离试剂盒,蛋白质 A,磁性,含 SOLAµ/采集板,可溶性 Smart |
立即订购 | 60115-103 | SMART Digest 散装分离试剂盒,蛋白质 G,磁性,含 SOLAµ/采集板,可溶性 Smart |
立即订购 | 60114-104 | SMART Digest 散装分离试剂盒,蛋白质 A,磁性,可溶性 Smart |
立即订购 | 60115-104 | SMART Digest 散装分离试剂盒,蛋白质 G,磁性,可溶性 Smart |
立即订购 | 60116-101 | SMART Digest 散装分离试剂盒,蛋白质 A,磁性,单独 |
立即订购 | 60117-101 | SMART Digest 散装分离试剂盒,蛋白质 G,磁性,单独 |
立即订购 | 60118-101 | SMART Digest 散装分离试剂盒,链霉亲和素,磁性,不含可溶性胰蛋白酶 |
立即订购 | 60119-103 | SMART Digest 散装分离试剂盒,链霉亲和素,磁性,含可溶性胰蛋白酶、采集板和 SOLAµ |
立即订购 | 60119-104 | SMART Digest 散装分离试剂盒,链霉亲和素,磁性,含可溶性胰蛋白酶 |
目录 | 描述 | 每个试剂盒包括 | |
---|---|---|---|
立即订购 | 60109-101-LPH | SMART DIGEST 低 pH 胰蛋白酶试剂盒 | 含有 SMART Digest 树脂的 96 PCR 管 采集板 |
目录 | 描述 | 每个试剂盒包括 | |
---|---|---|---|
立即订购 | 60109-101-MB-LPH | SMART DIGEST 低 pH 胰蛋白酶试剂盒,磁珠 | 含有 SMART Digest 树脂的 96 PCR 管 采集板 |
立即订购 | 60109-104-MB-LPH | SMART DIGEST 胰凝乳蛋白酶试剂盒,磁性,散装,低 pH 缓冲液 | 含有 SMART Digest 树脂的 96 PCR 管 采集板 |
目录 | 描述 | 每个试剂盒包括 | |
---|---|---|---|
立即订购 | 60109-101-MB-LPH | SMART DIGEST 低 pH 胰蛋白酶试剂盒,磁珠 | 含有 SMART Digest 树脂的 96 PCR 管 采集板 |
立即订购 | 60109-104-MB-LPH | SMART DIGEST 胰凝乳蛋白酶试剂盒,磁性,散装,低 pH 缓冲液 | 含有 SMART Digest 树脂的 96 PCR 管 采集板 |
SMART Digest IA 试剂盒可在单个孔中执行胰蛋白酶消化和免疫亲和捕获。通常会利用免疫亲和部分(链霉亲和素、蛋白质 A 或蛋白质 G)从复杂生物基质中纯化低水平蛋白,以提高灵敏度。
使用 SMART Digest RNase 试剂盒从 mRNA 消化中获得高质量的分析结果。这些试剂盒是寡核苷酸图谱分析与定量样本制备领域的重大进步,能够兼容自动化操作,快速、简单地实现 mRNA 消化,而且具有较高的重现性、灵敏度和数据质量。
典型 SMART Digest 消化时间 | ||||
---|---|---|---|---|
蛋白质 | 消化时间 | 蛋白质 | 消化时间 | |
胰岛素 | 4分钟 | 50 µL 血浆中的 IgG* | 75分钟 | |
BSA | < 5分钟 | 核糖核酸酶 A | 150分钟 | |
碳酸酐酶 | < 5分钟 | 甲状腺球蛋白 | 240分钟 | |
溶菌酶 | < 5分钟 | C-反应蛋白 | 240分钟 | |
Apo-B 30 IgG | 45分钟 |
70°C 下 200 μL 蛋白质溶液 (100 μg/mL)
* 70°C 下血浆中的 IgG(17.5 mg/mL 总蛋白)
肽图分析和定量是生物治疗药物开发过程中用于确保结构完整性、药物有效性和患者安全性的基本工作流程。当前的样本制备技术非常复杂、费力、容易出错,并且不适合自动化,影响了重新分析速率以及方法在不同研究中心之间转移和实施。
SMART Digest 蛋白消化利用磁珠技术提供了一个简单的过程,可在 Thermo Scientific King Fisher Duo 等平台上实现自动化,从而轻松、快速得到高度重现的结果。
Ken Cook 博士(赛默飞世尔科技)和 Sara Carillo 博士(国家生物工艺研究培训所 - NIBRT)探讨了:
了解可显著改善肽图分析工作流程并提高可靠性的四种新技术。
Ken Cook 博士(赛默飞世尔科技)和 Sara Carillo 博士(国家生物工艺研究培训所 - NIBRT)探讨了:
Access the latest interactive version of our Chromatography Consumables & Columns Catalog. Our enhanced online version features easier access to product information, key application notes and brand-new selector tools.
探索直播和点播网络讲座,助您提高生产力、保持合规性并了解不断发展的科学环境。