固相萃取耗材
一种获得洁净提取物的快速、有效、经济的途径
固相萃取 (SPE) 是一种样本制备技术,色谱工作人员可在进行 HPLC、GC、IC 或 MS 分析之前利用该技术去除干扰化合物、浓缩分析物和/或萃取首选溶剂中的分析物。
使用 Thermo Scientific 固相萃取产品消除不确定性并提高色谱结果的一致性。我们提供众多高性能 SPE 产品,它们可以:
  • 减少样本基质的不良影响
  • 显著提高色谱和质谱分析结果的稳健性、重现性和灵敏度
Thermo Scientific 固相萃取 (SPE) 产品
  • 设计用于高通量、小体积样本,如生物分析
  • 使用粘性生物样本时,可减少样本失效并提高重现性
  • 对生物分析非常重要的5种相
了解更多 ›
固相萃取 (SPE) 指南
不熟悉 SPE 样本制备?请访问以下页面,了解固相萃取以及如何进行方法开发、优化或故障排除。
  下载:SPE & 应用基本指南
相关的样本制备产品