Search Thermo Fisher Scientific
使用 Thermo Scientific SOLA 固相萃取 (SPE) 纯化柱和孔板,防止 SPE 样本制备过程中出现堵塞、空洞和通道效应,从而帮助避免对生物分析样本进行昂贵的重新分析。屡获殊荣的无筛板聚合物技术可以消除传统 SPE 过程中遇到的问题,从而使您的实验室能够:
|
|
SOLA 和 SOLAµ SPE 有多种相、规格和尺寸可供选择,适合任何生物分析应用。选择范围:
不确定您的样本纯化方法?尝试固相萃取 – 产品和方法选择工具
SOLAµ SPE 孔板低样本量、低溶剂量的高通量工作流程 | SOLA SPE 孔板样本量和溶剂量具有灵活性的高通量工作流程 | SOLA SPE 纯化柱适用于方法开发以及样本量和溶剂量具有灵活性的情况 | |
---|---|---|---|
HRP:适用于保留疏水性的反相 | SOLAµ HRP 96孔板 | SOLA HRP 96孔板 | SOLA HRP 纯化柱 |
SCX:适用于保留弱碱的混合模式 | SOLAµ SCX 96孔板 | SOLA SCX 96孔板 | SOLA SCX 纯化柱 |
SAX:适用于保留弱酸的混合模式 | SOLAµ SAX 96孔板 | SOLA SAX 96孔板 | SOLA SAX 纯化柱 |
WCX:适用于保留强碱的混合模式 | SOLAµ WCX 96孔板 | SOLA WCX 96孔板 | SOLA WCX 纯化柱 |
WAX:适用于保留强碱的混合模式 | SOLAµ WAX 96孔板 | SOLA WAX 96孔板 | SOLA WAX 纯化柱 |
了解 SOLA SPE 技术如何彻底改变您的生物分析样本制备。
尝试使用我们屡获殊荣的无筛板技术来消除传统的 SPE 问题,如空洞、堵塞和通道效应。
Access the latest interactive version of our Chromatography Consumables & Columns Catalog. Our enhanced online version features easier access to product information, key application notes and brand-new selector tools.
探索直播和点播网络讲座,助您提高生产力、保持合规性并了解不断发展的科学环境。