Search Thermo Fisher Scientific
生产 Thermo Scientific GC 色谱柱时使用专有聚合物并经过表面处理,克服了与高极性色谱柱和难以分析的分离有关的传统问题。
色谱柱 | 推荐应用 |
---|---|
TraceGOLD™ TG-WaxMS GC 色谱柱 | 可使用这些色谱柱分析 FAME,这种色谱柱具有紧密结合聚合物的去极性表面,其热稳定性和对氧化和强酸或强碱挥发性物质所致损伤的抵抗力优于硅胶固相。 |
带有 SafeGuard 的 TraceGOLD™ TG-WaxMS GC 色谱柱 | 这种低流失、稳定的色谱柱集成 Safeguard,可生成一致结果,延长色谱柱寿命,而不会影响性能。 |
TraceGOLD™ TG-WaxMT 金属 GC 色谱柱 | 这些热稳定性色谱柱能够抵抗氧化和强酸或强碱挥发性物质所致的损伤,确保出色的柱间重现性 |
TraceGOLD™ TG-WaxMS A GC 色谱柱 | 这些低流失色谱柱可用于鉴别有机酸,具有高性能、高灵敏度和高重现性,还可防止氧化性损伤。 |
TraceGOLD™ TG-WaxMS B GC 色谱柱 | 这些色谱柱可用于鉴别基础分析物,具有高性能、高灵敏度和高重现性,不需进行衍生化或柱填充 |
TraceGOLD™ TG-POLAR GC 色谱柱 | 使用低流失、稳定的色谱柱可生成一致的结果,同时克服与极性色谱柱有关的传统问题 |
TRACE™ TR-Wax GC 色谱柱 | 该色谱柱基于交联并完全去活的聚乙二醇,针对所有的极性化合物进行优化,可分析各种极性化合物,甚至能够为短链醇提供出色峰形 |
TRACE™ TR-WaxMS GC 色谱柱 | 对于作为 GC-MS 分析一部分的高极性分离,选择这些使用专有键合技术制造的低流失色谱柱,可较大程度减少流失并提高最高工作温度 |
TRACE™ TR-FFAP GC 色谱柱 | 这些久经考验的低流失色谱柱适合用于酸性化合物分析,即使在高温条件下进行难以分析的分离时也具有出色的耐用性 |
TRACE™ TR-FAME GC 色谱柱 | 这些色谱柱基于氰丙基苯基,针对各种不饱和度的顺式/反式异构体和 FAME 的分离进行优化,适用于配合 MS 检测使用的任何高极性 GC 应用 |
查阅我们最新版本的色谱分析耗材产品目录,确保您的应用得到最大程度优化!我们经过升级的在线版本产品目录包含强大的应用搜索工具,还可查看方法开发指南、应用说明笔记等海量资料。