Search Thermo Fisher Scientific
自动生成氢氧化钾、氢氧化钠和氢氧化锂淋洗液。该氢氧化钾发生罐可提供标准压力 (ECG III KOH)、高压 (EGC 500) 和毛细管型高压(EGC-KOH 毛细管)几种规格。氢氧化钾淋洗液可与氢氧化物选择性色谱柱(例如 Dionex IonPac AS19、AS18、AS15 毛细管柱)配合使用。
MSA 发生罐可提供标准压力 (ECG III MSA)、高压 (EGC 500) 和毛细管型高压(EGC-MSA 毛细管)几种规格。MSA 淋洗液可与 Dionex IonPac CS12A、CS16、CS18 和 CS19 毛细管柱等配合使用。
通过电解产生碳酸钾淋洗液。该发生罐能够与 Thermo Scientific Dionex 的电解 pH 调节器配合用于碳酸盐淋洗液柱的阴离子分离。碳酸盐淋洗液可与 Dionex IonPac AS14A 等色谱柱配合使用。
带免试剂IC淋洗液生成 (RFIC-EG) 功能的系统通过 Thermo Scientific Dionex EGC 淋洗液发生罐自动电解生成高纯度氢氧化物、碳酸盐、碳酸氢盐或甲磺酸 (MSA) 淋洗液。只需为 RFIC-EG 系统提供高纯度的去离子水源。
系统会自动生成指定浓度的淋洗液,既适用于等度方法也适用于梯度方法。也就是说,可以借助等度泵来完成梯度分析。淋洗液通过 Thermo Scientific Dionex CR-TC 持续再生捕获柱进行在线纯化,并进行电解抑制直到开始进行检测,无需准备再生剂。
RFIC-EG 通过避免基线漂移、提高灵敏度、改善分辨率并确保一致的峰积分,获得出色的分析结果
使用哪种 Thermo Scientific Dionex EGC 淋洗液发生罐 | ||||
---|---|---|---|---|
仪器 | 阴离子 | 阳离子 | ||
梯度或等度氢氧化物 EG | 等度碳酸盐 EG | 等度碳酸盐/碳酸氢盐 EG | 梯度或等度 MSA EG | |
带 RFIC 功能的 Dionex Inuvion | Dionex EGC 500 KOH | Dionex EGC 500 K2CO3 | Dionex EGC 500 K2CO3+ EPM 500 | Dionex EGC 500 MSA |
Dionex Integrion | Dionex EGC III KOH、NaOH+、LiOH+ 和 EGC 500 KOH | Dionex EGC 500 K2CO3 | Dionex EGC 500 K2CO3+ EPM 500 | Dionex EGC III MSA 发生罐,EGC 500 MSA |
Dionex ICS-6000 | Dionex EGC III KOH、NaOH+、LiOH+ 和 EGC 500 KOH | Dionex EGC 500 K2CO3 | Dionex EGC 500 K2CO3+ EPM 500 | Dionex EGC III MSA 发生罐,EGC 500 MSA |
Dionex ICS-4000 和 Dionex ICS-6000 毛细管 | Dionex EGC KOH(毛细管) | 不可用 | 不可用 | Dionex EGC MSA(毛细管) |
Dionex RFC-30 * | Dionex EGC III KOH | 不可用 | 不可用 | Dionex EGC III MSA |
*RFIC-EG 可借助 Thermo Scientific Dionex RFC-30 控制器用于其他 Dionex IC 系统。
带免试剂IC淋洗液生成 (RFIC-EG) 功能的系统通过 Thermo Scientific Dionex EGC 淋洗液发生罐自动电解生成高纯度氢氧化物、碳酸盐、碳酸氢盐或甲磺酸 (MSA) 淋洗液。只需为 RFIC-EG 系统提供高纯度的去离子水源。
系统会自动生成指定浓度的淋洗液,既适用于等度方法也适用于梯度方法。也就是说,可以借助等度泵来完成梯度分析。淋洗液通过 Thermo Scientific Dionex CR-TC 持续再生捕获柱进行在线纯化,并进行电解抑制直到开始进行检测,无需准备再生剂。
RFIC-EG 通过避免基线漂移、提高灵敏度、改善分辨率并确保一致的峰积分,获得出色的分析结果
使用哪种 Thermo Scientific Dionex EGC 淋洗液发生罐 | ||||
---|---|---|---|---|
仪器 | 阴离子 | 阳离子 | ||
梯度或等度氢氧化物 EG | 等度碳酸盐 EG | 等度碳酸盐/碳酸氢盐 EG | 梯度或等度 MSA EG | |
带 RFIC 功能的 Dionex Inuvion | Dionex EGC 500 KOH | Dionex EGC 500 K2CO3 | Dionex EGC 500 K2CO3+ EPM 500 | Dionex EGC 500 MSA |
Dionex Integrion | Dionex EGC III KOH、NaOH+、LiOH+ 和 EGC 500 KOH | Dionex EGC 500 K2CO3 | Dionex EGC 500 K2CO3+ EPM 500 | Dionex EGC III MSA 发生罐,EGC 500 MSA |
Dionex ICS-6000 | Dionex EGC III KOH、NaOH+、LiOH+ 和 EGC 500 KOH | Dionex EGC 500 K2CO3 | Dionex EGC 500 K2CO3+ EPM 500 | Dionex EGC III MSA 发生罐,EGC 500 MSA |
Dionex ICS-4000 和 Dionex ICS-6000 毛细管 | Dionex EGC KOH(毛细管) | 不可用 | 不可用 | Dionex EGC MSA(毛细管) |
Dionex RFC-30 * | Dionex EGC III KOH | 不可用 | 不可用 | Dionex EGC III MSA |
*RFIC-EG 可借助 Thermo Scientific Dionex RFC-30 控制器用于其他 Dionex IC 系统。
通过在双淋洗液发生罐(双 EGC)模式下运行 Thermo Scientific Dionex ICS-6000 HPIC 系统来自动产生淋洗液梯度,以分析复杂糖类化合物。这种新的选择将甲磺酸 (MSA) EGC 发生罐和氢氧化钾 (KOH) EGC 发生罐互相串联使用,可产生分析复杂糖类化合物(如低聚糖)所需的高度可重现且精确的 KOH/KMSA 淋洗液梯度。