Search Thermo Fisher Scientific
答案取决于您运行的离子色谱分析的类型和可能需要的特殊功能。我们提供一系列离子色谱分析 (IC) 解决方案,从用于日常分析的稳健型基本系统,到带电解淋洗液生成功能的高压系统,无所不有。浏览下面的选择指南,了解哪种离子色谱分析系统适合您的实验室。
|
|
|
|
典型应用 |
|||
用于常见阴离子或阳离子分析的套件 |
更高精度的简单分析 |
简单到高通量分析 |
简单到复杂的高通量分析 |
描述 |
|||
Easion 是一个集成式单通道离子色谱系统,设计用于运行特定等度阴离子和阳离子应用。每个 Easion 系统都有一个带可靠双活塞泵的全聚合物流路、高压脉冲阻尼器、电动 PEEK 阀以及一个温控电导池。 |
Inuvion IC 系统提供高压操作,洗脱液脱气和电解抑制功能,可选择添加 Reagent-Free IC 洗脱液生成功能。 |
易用、可靠的 Thermo Scientific Dionex Integrion HPIC系统可执行多功能且高效的分析。它提供灵活的检测器配置、自动淋洗液生成和高压能力,可在不影响数据质量的前提下提高分析速度。 |
Thermo Scientific Dionex ICS-6000 HPIC系统是全球首款模块化离子色谱系统,采用标准、微孔、毛细管和混合配置,可提供出色的分离度、速度和灵敏度以及二维离子色谱( IC x IC) 能力。 |
化学抑制 |
|||
自动样本制备 |
|||
操作(高达 5000 psi 压力: |
|||
电解再生抑制器 |
|||
|
|||
电解淋洗液发生器 |
|||
|
|||
梯度分离 |
|||
|
|||
耗材设备监视器 |
|||
|
|||
系统的平板电脑控制 |
|||
|
|||
集成式电化学电池 |
|||
|
|
||
模块化配置 |
|||
|
|
||
可配置为独立的双系统 |
|||
|
|
||
机械梯度为比例 |
|||
|
|
||
2D 色谱分析 |
|||
|