Search Thermo Fisher Scientific
模块化 Thermo Scientific Dionex ICS-6000 HPIC系统是具有毛细管离子色谱分析能力的可灵活配置型离子色谱分析 (IC) 系统。它能让您为单个样品或同时为不同样品开发和运行不同的方法。该系统设计稳健,可在高达 5000 psi 的条件下运行,并产生一致可靠的结果。作为顶级离子色谱分析系统,Dionex ICS-6000 HPIC系统旨在适应用户的需求并突破离子分析可能达到的极限,从而兼具高压和毛细管离子色谱分析能力。
灵活的配置
Dionex ICS-6000 HPIC系统具有标准孔、微孔和毛细管规格,并具有多种检测器选项。该高压离子色谱系统可应对种类齐全的离子色谱应用,从用于痕量级分析的二维离子色谱,到用于复杂糖类化合物分析的带脉冲安培检测的高效阴离子交换色谱分析 (HPAE-PAD),无所不有。
兼容质谱分析
该系统可兼容基于单四极杆、三重四极杆和高分辨 (HRAM) Thermo Scientific Orbitrap 质谱仪,用于执行强大的离子色谱-质谱联用 (IC-MS) 分析。
平板电脑控制*
该系统配有一台平板电脑,具有直观界面,可直接对系统及其状态进行本地控制。界面有 11 种不同的语言可选,以自定义您的用户体验。它允许您通过加密 WiFi 或有线连接与仪器通信,以及访问耗材安装指南和故障排除知识库。
耗材设备监视器*
耗材设备监视器可自动识别并跟踪多达25种不同耗材的安装时间、使用和性能指标,以防止耗材安装错误、帮助安排预防性维护并管理耗材使用,从而将仪器停机时间降至最低。
自动淋洗液发生器 (EG)
为实现无与伦比的方法重现性和准确性,系统可以在获得高纯度去离子水来源时以电解方式生成高纯度氢氧化物、碳酸盐、碳酸氢盐或甲磺酸 (MSA) 淋洗液。使用双淋洗液发生罐模式时,Dionex ICS-6000 HPIC系统还可以生成用于复杂糖类化合物分析的氢氧化钾/甲磺酸钾 (KOH/KMSA) 淋洗液。
色谱分析数据系统(CDS)软件
Dionex ICS-6000 HPIC系统附带易于使用的 Thermo Scientific 变色龙色谱数据系统软件(Chromeleon CDS)。该软件平台为 IC 提供强大的控制和数据处理,并提供使我们的所有必需应用程序都可轻松访问的电子工作流程。此外,变色龙色谱数据系统软件还可以控制质谱分析系统,从而实现无缝的离子色谱质谱联用(IC-MS)分析。
*根据您所在国家/地区的法律要求,无线发射器设备可能不会获得授权;并且在获得正当授权之前,这些功能不会标价出售或租赁,或者已出售或已租赁。有关详细信息,请联系您所在地的销售代表。
下表简要列出了 Dionex ICS-6000 HPIC 系统的规格。并未列出全部规格。有关规格的完整列表,请下载 Dionex ICS-6000 HPIC系统规格表。
规格 | Dionex ICS-6000 HPIC系统 |
---|---|
泵 | |
类型 | 双活塞(串联)、微处理器控制、恒定 10 mm 主冲程长度、变速等速淋洗液预压缩 |
构造 | 化学惰性、不含金属 PEEK 泵头和流路;与 pH 值为 0–14 的水溶性淋洗液和反相溶剂兼容 |
压力范围 | 分析:0–35 MPa |
流速范围 | 分析:0.000–10.000 mL/min,流速可设置,增量为 0.001 mL/min,无需更换泵头。可选泵头可实现高达 22.4 mL/min 的流速。 |
流速精度(分析和毛细管) | < 0.1% |
流速准确度 | < 0.1% |
压力波动 | 1.0 mL/min(典型值)时 < 1%,10 µL/min 时 < 0.2%(使用减震器),典型值 < 1.0%(不使用减震器) |
压力 | 不需要 |
柱塞杆密封圈清洗 | 标配,自动操作 |
真空脱气机(分析和毛细管) | 集成式,可选单通道 {等度泵或四通道 四元泵 |
梯度形成(分析和毛细管) | 四元低压(仅限分析)或高压电解淋洗液发生器 |
电解淋洗液发生器(RFIC-EG)梯度 | 分析:0.1–100 mM |
梯度曲线 | 线性、凸形和凹形正负梯度曲线的任意组合,不限数量 |
梯度比例准确度和精确度(仅限分析) | 2 mL/min 下为 ±0.5 |
梯度混合(仅限分析) | 针对2 mm 和 4 mm 内径色谱柱的无源混合器,可选 |
洗脱液发生器(分析和毛细管) | 可选淋洗液发生器 (RFIC-EG) |
淋洗液开关阀 | 电力致动(标准) |
漏液传感器 | 光学,标配 |
系统软件 | |
软件 | Chromeleon 7.2 CDS 软件支持 Microsoft™ Windows™ 7 操作系统 |
自动化程序向导 | 标准功能 |
系统智能启动和关机 | 标准功能 |
应用模板 | 标准功能 |
自动支持第3方仪器 | 完全控制30多个制造商生产的300余种不同产品,包括 GC、HPLC 和 MS |
可定制系统控制面板 | 标准功能 |
信号通道 | 泵压力 |
数据趋势图 | 所有数字设备参数 |
系统状态虚拟通道 | 标准功能 |
电源故障保护 | 标准功能 |
系统触发器命令和条件式 | 标准功能 |
每日审计跟踪 | 标准功能 |
样品审计跟踪 | 标准功能 |
系统校准存储 | 出厂、现在和以前。完全由用户选择 |
定制报告 | 报告表不限的标准功能 |
GLP 合规性 | 可选 |
物理规格 | |
尺寸(高 × 宽 × 深) | 41 × 23 × 56 cm |
重量 | SP:20.4 kg — DP:24.1 kg |
电源要求 | 90–265 V ac,47–63 Hz |
流路 | 所有聚合物 (PEEK)、阴离子或阳离子配置 |
仅供研究使用。不用于诊断程序。