Overview
分离亲水性和极性化合物
您是否难以使用反相色谱保留极性亲水性化合物?我们各种各样的亲水相互作用色谱(HILIC)色谱柱对传统反相条件下未保留的化合物提供了强大的保留作用,而不需要在流动相中添加离子对。这些色谱柱对于高灵敏度的LC-MS应用十分理想。
Thermo Scientific HILIC (U)HPLC column selectivity
HILIC色谱柱分类
来自聚乙烯亚胺键合相的叔胺官能团显示了阴离子交换活性和良好的亲水选择性。这些色谱柱适合用于酸性或中性极性化合物分析。
Thermo Scientific HILIC (U)HPLC column selectivity
想要全能型HILIC色谱柱?这些色谱柱提供了强大的保留,以及良好的疏水性、亲水性和同分异构选择性。其填料展现低离子交换特性。具有平衡的电荷性使这些色谱柱对带电荷和中性极性化合物具有增强保留。
是否想要具有良好亲水选择性和一定同分异构选择性的HILIC色谱柱?硅胶色谱柱具有非常强的阳离子交换特性,并且适合用于碱性或中性极性同分异构体化合物分析。
是否需要用于强极性分析物的HILIC色谱柱?Amide HILIC键合相提供了与固定相和分析物间强大的氢键结合相互作用,使其具有比其他HILIC色谱更强的保留。这些色谱柱也适用于多种亲水性分子的分离,包括糖类和肽键的分离。
Can a reversed phase column do the job?
If you find it challenging to work with a HILIC method, know that there are a number of reversed phase stationary phases that are also capable of retaining relatively polar analytes. Before starting the development of a new HILIC method, explore whether one of these reversed phase columns might be an option for your application. Reversed phase columns are easier to maintain, and these columns can be run in 100% water.
是否想要具有低离子交换活性的HILIC色谱柱?这些色谱柱具有互补选择性,并且离子交换活性低于其他HILIC色谱相。其在使用最大20%含水流动相时保留较大范围的极性分析物。
Use Hypersil GOLD fully porous columns for simple samples, Accucore solid core columns for high-resolution separations, and Acclaim fully porous columns for complicated samples.
Learn more about reversed phase column options ›
Featured resources
Related products
HPLC systems and consumables
Sample preparation
Contact us
* Required field
Style Sheet for Global Design System
Style Sheet for Komodo Tabs
CMD Wide-format style fixes