Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific Vanquish 分析纯化 LC 系统的核心是完全集成的高性能 Thermo Scientific Vanquish 馏分收集器 (VFC),它能让您通过分馏实现精确的纯化。 Vanquish 分析纯化液相色谱系统支持上游(例如原材料与合成产品)和下游工艺(例如蛋白质纯化、寡核苷酸合成)的广泛应用。它将 LC 系统的优异分离能力与分馏相结合,以实现高纯度和高产率的化合物收集。其采用 Thermo Scientific Vanquish HPLC 和 UHPLC 系统部件构建,具有卓越的性能、稳健性和用户友好性。
自信地以高纯度进行馏分收集。从满足您应用时所需求的各种选项中进行选择,包括多功能分馏模式和可定制的针头高度,以实现高回收率和低交叉污染。在您的整个分析工作流程中提供优异的精度。
先进的 LC 系统与集成式馏分收集器和自动化工作流程(如延迟体积测定)相结合,可优化您的分馏过程。快速馏分收集阀切换和延迟体积精确测量通过最小化分析物检测后分馏步骤的延迟时间来保证分离质量。
Vanquish液相色谱系统的高度模块化设计使您可以轻松建立一个最适合您应用要求的系统。通过添加集成式馏分收集器将标准 HPLC 或 UHPLC 仪器升级为 Vanquish 分析纯化 LC 系统,该收集器有助于在宽流速范围内精确分离您的目标峰,同时可应用基于保留时间或峰值信号的不同触发模式。有多种样品容器可供选择,包括样品瓶以及浅孔和深孔板,以满足您的应用要求。
根据您的需要选择液相色谱系统。对于高流速,选择 Vanquish Core HPLC 系统。对于低流速,如果必须具有生物兼容性,请选择 Vanquish Flex 或 Vanquish Horizon UHPLC 系统。优化的延迟体积对于将 UHPLC 分离的高峰容量转化为高分辨率分馏至关重要。我们的 Vanquish 分析纯化 LC 系统配备 Thermo Scientific Viper 手拧接头系统,该系统支持近零死体积连接并实现更清晰的峰及免工具设置。
Vanquish 分析纯化系统通过精确控制分馏针的移动来保护样品的完整性,并通过使用不同的清洗、漂洗和冲洗选项最大限度地减少交叉污染。条形码读取和在温度和光照控制条件下的封闭式样品存储等功能可保护分馏样品的完整性,直到您准备好进行下一步。
Vanquish 分析纯化 LC 系统与我们的 Thermo Scientific Chromeleon 色谱数据系统 (CDS) 无缝集成,以提供卓越的合规性和数据完整性、网络功能、自动化功能(如鉴定处理、仪器向导和分馏模拟以及数据处理)。
图为配备集成式 Vanquish 馏分收集器的 Vanquish 分析纯化液相色谱系统的典型流路。系统可以按照一个或两个堆叠进行配置。
制药/生物制药 | 高校科研 | 工业 | |
---|---|---|---|
分离化合物 | 单克隆抗体表征-电荷变异体 | 中药天然产物-活性物质 | 木质素等表面活性剂的鉴定和定量,指导生产 |
深化分析物表征 | 蛋白质的三维结构,Cryo-EM冷冻电镜 | 中药天然产物结合LC-MS进行定性及定量 | |
最终产物收集 | 寡核苷酸的合成、提纯和封装 |
以下所展示的参数表概述了标准配置的 Vanquish 分析纯化 LC 系统。并未列出所有配置。您的配置可能会因所选系统的各个组件而异。请参阅以下组件参数中的系统组件参数表。
型号类别 | Vanquish 分析纯化液相色谱系统 |
系统压力,上限值 | 700、1000或 1500 bar,具体取决于系统配置 |
流速范围 | 0-5、0-8 或 0-10 mL/min,具体取决于所选的泵 |
泵选项(默认延迟体积) |
四元 (679 µL) 双泵 (679 µL) 等度 延迟体积取决于所选的泵 |
生物兼容 | 是,取决于系统配置 |
pH 范围 | 2-12,氯化物浓度高达 1 mol/L 或 1-13,氯化物浓度高达 0.1 mol/L, 因系统配置而异 |
系统设计 | 模块化 |
兼容触摸屏用户界面显示屏(可选) | 是,取决于系统配置 |
兼容溶剂监测系统(可选) | 是,取决于系统配置 |
自定义梯度延迟体积,简化方法传输 | 是,取决于系统配置 |
SmartInject 技术可大幅提高进样精度、延长色谱柱寿命 | 是 |
进样体积范围 | 标准:0.01-25 μL (Vanquish Flex/Vanquish Horizon)或 0.01-100 μL (Vanquish Core) 可选:0.01-100 μL 或高达 1000 μL (Vanquish Flex/Vanquish Horizon);0.01-250 μL 或高达 1000 μL (Vanquish Core) 取决于所选进样器 |
样品冷却 | 是,4-40 °C 取决于所选进样器 |
样品容量(标准型) 基于外径 12 mm 标准样品瓶 (≤ 1.5 mL) |
4个瓶架,每个瓶架可容纳54个样品瓶 (≤ 1.5mL),还可提供其他瓶架形式 转盘容量增加12个外径 22.5 mm 样品瓶 (≤ 10 mL) |
提供进样器扩展选项 | 是,通过 Vanquish 加载器 |
恒温柱温箱 | 是,5-120 °C,取决于所选柱温箱 静止空气和强制空气循环 |
柱温箱预热器 | 主动和被动式 取决于系统配置 |
柱温箱柱后冷却器 | 是 取决于所选柱温箱 |
检测器选择 | Vanquish 电雾式检测器 Vanquish 二极管阵列检测器 Vanquish 荧光检测器 Vanquish 多波长检测器 Vanquish 可变波长检测器 示差折光检测器 质谱仪 |
馏分收集器 | 集成的馏分收集器 FT |
馏分冷却 | 是,4-40 °C |
馏分容器容量 | 以下任意四种具有 SBS 标准规格的样本架或孔板:
总馏分容器容量示例:
|
馏分收集模式 | 由峰值信号或时间范围触发;(锯)垂直、(锯)水平;中断和连续采集;位于容器上方或内部、包括隔膜穿刺;手动收集、混合、包裹和串联 |
标准 Vanquish 分析纯化 LC 系统由以下组件组成。下载相关参数表以了解每个组件的更多详细信息。
Vanquish Horizon 分析纯化液相色谱系统 | Vanquish Flex 分析纯化液相色谱系统 | Vanquish Core 分析纯化液相色谱系统 | |
泵
|
Vanquish 二元泵 H |
或 或 |
或 |
自动进样器
|
或 |
或 |
或 |
扩大样品容量(可选) |
Vanquish 加载器 (可选) |
||
柱温箱
|
最多 3 个 Vanquish 柱温箱 H 或 最多 3 个 Vanquish 柱温箱 C |
||
检测器 | 访问我们的 HPLC 和 UHPLC 检测器页面 | ||
馏分收集器
|
Vanquish 集成馏分收集器 FT |
仅供研究使用。不得用于临床诊断