iQ Series of Gas Analyzers
立即了解 iQ 系列气体分析仪(享有2年质保)不断发展的智能化水平
为真正地掌控您的数据和日常工作,您需要一种智能化水平不断提高的仪器。智能化不断发展的新款 Thermo Scientific iQ 系列气体分析仪可满足这一要求,因为其可预测并进而避免问题出现。Thermo Scientific 气体分析仪拥有用户友好的触摸显示屏、主动通信功能和用户期望的可靠性,让您真正掌控。
申请报价
预测诊断
通过提高的服务能力和即插即用组件,提前发现并解决问题。在高精准但较为苛刻的解决方案中使用创新型可互换的 DMC 模块,可以7天24小时全天候掌控分析仪信息,助力尽量缩短故障排除时间。
主动通信
通过 iQ360 和电子邮件的提醒来保持设备的最佳运行状态。订购 iQ360 服务后,当您的设备出现报警时,它将会直接与我们的技术支持团队联系。我们的团队将制定纠正计划,并通过电子邮件发送给您的工作人员。iQ 系列气体分析仪让您可避免突发问题出现,可让您轻松掌握日常工作。
用于 iQ 气体分析仪远程服务的 iQ360
个人设备互连
通过 iQ 配套的移动设备 App,可实现实时连续的远程监测。iQ App 支持远程监测 iQ 气体分析仪,可以更加便捷地和我们取得联系,并且可以随时了解设备的维护提醒和产品文档。
了解 iQ 系列气体分析仪不断发展的智能化水平
Thermo Scientific 42iQ NO-NO2-NOx 分析仪采用化学发光技术测量空气中从亚 ppb 级至 100ppm 的氮氧化物浓度。
Thermo Scientific 42iQ 低浓度污染源 NO-NO2-NOx 分析仪采用化学发光技术测量空气中从 ppb 级至 500ppm 的氮氧化物浓度。
Thermo Scientific 42iQ 高浓度 NO-NO2-NOx 分析仪采用化学发光技术测量空气中从 10 ppm 至 5000 ppm 的氮氧化物浓度。
Thermo Scientific 42iQ 痕量 NO-NO2-NOx  分析仪采用化学发光技术测量空气中从亚 ppb 级至 1000ppb 的氮氧化物浓度。
Thermo Scientific 42iQD NOx 分析仪采用化学发光技术测量空气中从亚 ppb 级至 100ppm 的氮氧化物浓度。
Thermo Scientific 43iQ 二氧化硫分析仪采用脉冲荧光技术测量空气中的二氧化硫浓度。
Thermo Scientific 43iQ 高浓度 SO2 分析仪采用脉冲荧光技术测量空气中高达 1000ppm 的二氧化硫浓度。
Thermo Scientific 43iQ 痕量 SO2 分析仪采用脉冲荧光技术测量空气中低至 0.05ppb 的二氧化硫浓度。
Thermo Scientific 48iQ 一氧化碳分析仪采用气体滤波相关技术测量空气中的一氧化碳浓度。
Thermo Scientific 48iQ 痕量一氧化碳分析仪采用气体滤波相关技术测量空气中的一氧化碳浓度。
Thermo Scientific 49iQ 臭氧分析仪采用紫外光度法测量空气中从 ppb 级至 200ppm 的臭氧量。
Thermo Scientific 49iQ 臭氧一级标准采用紫外光度法产生浓度高达 5000 ppb 的臭氧。
Thermo Scientific 410iQ 二氧化碳分析仪采用先进的非分散红外光谱 (NDIR) 光学过滤器技术测量 CO2 浓度。
Thermo Scientific 410iQ 高浓度二氧化碳分析仪采用先进的非分散红外光谱 (NDIR) 光学过滤器技术测量 CO2 浓度。
Thermo Scientific 450iQ 硫化氢和二氧化硫分析仪采用脉冲荧光技术。
Thermo Scientific 111iQ 零气发生器设计用于需不含 NO、NO2、O3、SO2、CO 和碳氢化合物等污染物的应用,在 30 PSI 的压力下可实现高达 20 L/min 的流速。
Thermo Scientific 146iQ 多气体校准仪可提供精准水平的臭氧、一氧化碳、非甲烷碳氢化合物、二氧化硫、一氧化氮和二氧化氮或用户可能需使用的其它气体。
视频:不仅仅是数据,还有智能