Search Thermo Fisher Scientific
iQ系列气体分析仪经过精心设计,可以随着时间的推移变得更加智能,旨在提供不间断的数据可用性,从而使您能够更好地控制对于您的工作和一天至关重要的仪器正常运行时间。可以24/7全天候访问分析仪信息;创新的,可互换的维修模块;和触摸屏显示,iQ平台可最大程度地减少故障排除时间。
通过优化的可服务性和即插即用组件,提前发现并解决问题。在高精准且强大的解决方案中使用了创新型可互换的 DMC 模块,可以24/7全天候掌控您的分析仪器的信息,从而最大限度地减少故障排除时间。
通过 iQ360 和电子邮件的提醒来保持设备的最佳运行状态。订购 iQ360 服务后,当您的设备警报被激活时,它将直接与我们的技术支持团队联系。我们的团队将制定修复计划,并通过电子邮件发送给您的工作人员。使用 iQ 系列气体分析仪,您可以避免突发问题,轻松掌控您的日常工作。
现在可以借助 iQ 配套的移动设备 App,实现实时连续的远程监控。iQ App 支持 iQ 气体分析仪远程监控,可以更加便捷地和我们取得联系,并且可以随时了解设备的维护提醒和产品文档。
Thermo Scientific 42iQ NO-NO2-NOx 分析仪采用化学发光技术测量空气中从亚 ppb 级至 100ppm 的氮氧化物浓度。
Thermo Scientific 42iQ 低浓度污染源NO-NO2-NOx 分析仪使用化学发光技术测量空气中从 ppb 级至 500ppm 的氮氧化物浓度。
Thermo Scientific 42iQ 高浓度 NO-NO2-NOx 分析仪采用化学发光技术测量空气中从 10 ppm到 5000 ppm 的氮氧化物浓度。
Thermo Scientific 42iQD NOx 分析仪采用化学发光技术测量空气中亚 ppb 级至 100ppm 的氮氧化物浓度。
Thermo Scientific 43iQ 二氧化硫分析仪采用脉冲荧光技术测量空气中的二氧化硫浓度。
Thermo Scientific 43iQ 高浓度二氧化硫分析仪采用脉冲荧光技术测量空气中高达 1000ppm 的二氧化硫浓度。
Thermo Scientific 48iQ 一氧化碳分析仪采用气体滤波相关技术测量空气中的一氧化碳浓度。
Thermo Scientific 410iQ 高浓度二氧化碳分析仪采用先进的非分散红外光谱(NDIR)光学过滤技术测量二氧化碳浓度。
Thermo Scientific 450iQ 硫化氢和二氧化硫分析仪采用脉冲荧光技术。
Thermo Scientific 146iQ 多气体校准仪可提供高度精确的臭氧、一氧化碳、非甲烷碳氢化合物、二氧化硫、一氧化氮和二氧化氮或用户可能需要的其它气体校准。