Search Thermo Fisher Scientific
一 般而言,水质中的化学污染物,尤其是挥发性有机物(VOC)与半挥发行有机物(SVOC)浓度往往较低,因此分析水中的有机物都需要经过浓缩富集处理后再 在色谱或质谱仪上分析。由于目标化合物的性质不一样所采用的前处理方法也不尽相同,目前主要有:固相萃取、液液萃取、固相微萃取、顶空进样、吹扫富集以及 在线样品富集等。
赛默飞提供全自动大体积液体固相萃取仪Autotrace 280、TriPlus RSH三合一自动进样器、在线固相萃取(online SPE)以及在线浓缩富集(EQuan)等技术。
全自动大体积液体固相萃取仪Autotrace 280
Autotrace 280在线自动固相萃取仪可以用于对各类水样中(饮用水、地表水、地下水、污水等)的有机物自动进行有机萃取和浓缩,可处理高达20 L的液体样品。Autotrace 280实现正压式上样,可以通过控制流速来准确改变上样体积,得到更好的精确度和重现性,同时,Autotrace采用六个独立的泵可实现六通道同时上样,平均毎个样品上样只需10-15分钟,从而大幅度节省了样品前处理时间。目前,Autotrace是美国EPA环境分析标准认可的全自动设备固相萃取装置,已被美国EPA作为农药类物质浓缩的标准方法。
相对于传统的液液萃取技术,Autotrace比负压SPE固相萃取能节省更多样品处理时间
TriPlus RSH三合一自动进样器
顶空进样是指在一个密闭的静态系统中,其中的样品(液态或固态)与上方气体达到热平衡,抽取样品上方的气体进行分析测定。 顶空进样主要应用于环境土壤和水中的挥发性有机物。
固相微萃取是将有涂层的萃取纤维头放入液体样品中或顶空气体中进行吸附,待吸附平衡后将纤维头取出插入气相色谱进样口,加热后解吸在涂层上吸附的物质。固相微萃取可用于环境水样中挥发性有机物与半挥发性有机物的分析。
赛默飞推出的TriPlus RSH自动进样器集成了液体进样、顶空进样和固相微萃取三种模式,可根据不同的样品或任务需求自动在这三种模式之间切換,达到了操作过程的完美衔接。TriPlus RSH自动进样器可支持多达648个2 mL液体样品瓶和180个10 mL/20 mL顶空样品瓶,也提高了实验室工作效率。 同时,利用赛默飞在样品处理系统中的最新技术可以实现自动样品顺序稀释、标准曲线稀释、标准添加、样品衍生、样品混合和涡旋等功能。无论是样品分析还是样品准备,可真正做到无人值守的夜间通宵或周末操作。
ASE加速溶剂萃取仪
Thermo Scientific ASE 加速溶剂萃取仪使用常见溶剂在加温加压下提取样品,大大提高萃取效率,减少溶剂消耗。与索氏萃取和微波萃取相比,ASE只需极短的时间,使用最低的溶剂量 来满足您的各种萃取需求。ASE 150以及ASE 350应用已被认可的ASE技术,属于世界溶剂萃取技术的领先地位。已开发的ASE方法广泛应用于环境、医药、食品、聚合物以及消费品工业。ASE被美国 EPA方法3545A和6860,以及美国材料测试学会的ASTM D 7210所采用。