了解影响
由于水力压裂或压裂迅速发展,所以人们可能 会对其环境影响存有猜测。市民和政府官员都质疑压裂 是否会危害我们的饮用水源。
我们通过提供广泛的产品和服务为包括石油与天然气勘探公司、 水处理公司以及饮用水和废水处理机构在内的企业提供支持,帮助他们:
  • 最大程度降低对地下水的环境影响
  • 改进压裂工艺
  • 在弃置前处理废水、钻井岩屑和卤水
为使世界更健康、清洁和安全而设计的分析解决方案
全球对更多能源资源的需求推动了页岩石油与天然气开采技术的发展。但是由于水力压裂 (HF) 或压裂迅速发展,所以人们可能会对其环境影响存有猜测。在该工艺中使用的化学品可能包括有害化合物,其产生的废水中可能包含较高含量的盐类、金属,而且偶尔还包含来自地下环境中的微量放射性同位素。
下载手册 ›
概述:返排水和采出水分析
当在水力压裂过程中采用高压碎裂页岩时,废水以返排水和采出水的方式流至地表。下载本白皮书,了解如何处理废水以及如何分析废水中的污染物。
下载白皮书 ›
了解更多信息
  •  下载海报资料:使用在线电导率、自动稀释和离子色谱法进行水力压裂返排水分析
溴化物、锶和钡分析
含有溴化物 (Br-)、锶 (Sr2+) 和钡 (Ba2+) 是返排水的主要特征。尤其令人担忧的是溴化物,因为在饮用水消毒过程中其会导致溴化消毒副产物形成增多。下载本白皮书,了解如何分析溴化物。
 下载白皮书 ›
了解更多信息
  • 锶和钡的实验过程:
  •  下载应用资料: 玛西拉页岩水力压裂返排水中阳离子的测定
  • 溴化物的实验过程:
  •  下载应用资料: 水力压裂采出水中阴离子和阳离子的测定
金属分析
分析压裂返排溶液时,高含量的溶解性固体(例如基岩浸出的 盐类)可能是难题所在。直接分析这些溶液通常 可能会抑制关键分析物;因此,常需要对样品进行稀释,以实现精确测量痕量 分析物。此外,对于 特定分析物而言,高 浓度可能会超出线性校准范围。由于在较广的动态范围内进行 ICP-OES 和 ICP-MS,所以这两种方法是分析多种金属的首选工具。
 下载应用资料 >
了解更多信息
阴离子和有机酸分析
可在压裂返排水中发现阴离子和有机酸。这两种物质会改变压裂水的粘度,从而影响水力压裂过程。还可能损害地表和地下水(饮用水的潜在来源)的质量。离子色谱法是一种强大的分析工具,可用于检查水中的此类污染物。
下载技术资料 ›
了解更多信息
  •  下载白皮书: 采用离子色谱法测定压裂废水中阴离子和有机酸的重要性
美国 EPA 首次监管甲烷
2015年1月14日,美国 EPA 制定了一项计划,以便对石油与天然气行业中甲烷和形成烟雾的挥发性有机化合物的排放实施监管。这是首次对天然气主要成分 — 甲烷的排放实施监管。EPA 计划在当年夏末发布拟议条例,并在2016年制定最终版本的条例。
水力压裂是天然气生产的主要非传统技术。在此过程中,通过将甲烷释放到空气中或溶解在压裂水中来生产该物质。以下资源提供了水中溶解甲烷的检测方法。
了解更多信息
Share