Search Thermo Fisher Scientific
大气污染问题越来越受到大众的关注,“气十条”的出台更是让大气治理成为环保领域的重要方向。通过监测大气中的污染物,进行PM2.5源解析,成为探寻大气污染问题的必要手段,高频次、自动化的在线监测技术随之兴起。赛默飞通过离线监测、在线监测等综合解决方案,助力用户探究大气污染真相,打赢蓝天保卫战!
随着人们对空气质量的渴求及政府部门日益严格的空气环境监管要求,传统的实验室空气监测方法存在很大的局限性,比如,分析监测的滞后,监测样品的数目的限制及在样品的取样、运输与储存的过程中发生的样品损失等使监测结果出现偏差,因此会很难全面实时了解空气污染的现状。在重点地区、重点工业区及重点污染源配套相关在线监测系统加强空气质量监测迫在眉睫。
大气颗粒物的传统分析方法是通过滤膜采集颗粒物,通常需要24小时,然后送至实验室称量、溶解、提取并使用离子色谱进行分析。该方法具有颗粒物采样误差大、样品存储易损失、费时费力、不能反映大气颗粒物中水溶性组分的实时高频变化规律等特点。
URG-9000系列是实时在线监测大气气溶胶(颗粒物)及气体阴阳离子的监测仪器,将离子色谱技术成功应用于大气环境自动监测,同时具备实验室检测仪器的高精确性及在线监测仪器的连续自动化可操作性。
《大气污染防治行动计划》实施以来,大气污染防治工作取得积极成效,但当前我国大气污染形势依然严峻,挥发性有机物(VOCs)作为细颗粒物(PM2.5)和臭氧(O3)的重要前体物,对环境空气质量的影响日益突出。因此对空气中 VOCs 的监测及研究迫在眉睫。
全新离子源设计结合高效率质谱采集,是连续高通量操作的理想选择。 专利真空锁功能使得质谱无需卸真空即可进行离子源维护,能够为您的实验室内提供永不停歇的生产力。
方案:赛默飞GC&GC/MS 在线监测空气中挥发性有机物
方案:Deans Switch-GC-FID/MS 法全在线监测环 境空气中 108 种 VOCs 污染物
Air server 在线监测臭氧前体物、TT24-7 在线无盲点监测环境空气VOCs 等污染物的昼夜变化。
赛默飞所提供的GC&GC/MS 在线监测解决方案完全满足空气质量监测的要求,具有仪器灵敏度高、高通量等特点;还可实现远程仪器控制、数据查看比较等功能,您可以足不出户得到所有监测站点的数据。
大气颗粒物的传统分析方法是通过滤膜采集颗粒物,通常需要24小时,然后送至实验室称量、溶解、提取并使用离子色谱进行分析。该方法具有颗粒物采样误差大、样品存储易损失、费时费力、不能反映大气颗粒物中水溶性组分的实时高频变化规律等特点。
URG-9000系列是实时在线监测大气气溶胶(颗粒物)及气体阴阳离子的监测仪器,将离子色谱技术成功应用于大气环境自动监测,同时具备实验室检测仪器的高精确性及在线监测仪器的连续自动化可操作性。
《大气污染防治行动计划》实施以来,大气污染防治工作取得积极成效,但当前我国大气污染形势依然严峻,挥发性有机物(VOCs)作为细颗粒物(PM2.5)和臭氧(O3)的重要前体物,对环境空气质量的影响日益突出。因此对空气中 VOCs 的监测及研究迫在眉睫。
全新离子源设计结合高效率质谱采集,是连续高通量操作的理想选择。 专利真空锁功能使得质谱无需卸真空即可进行离子源维护,能够为您的实验室内提供永不停歇的生产力。
方案:赛默飞GC&GC/MS 在线监测空气中挥发性有机物
方案:Deans Switch-GC-FID/MS 法全在线监测环 境空气中 108 种 VOCs 污染物
Air server 在线监测臭氧前体物、TT24-7 在线无盲点监测环境空气VOCs 等污染物的昼夜变化。
赛默飞所提供的GC&GC/MS 在线监测解决方案完全满足空气质量监测的要求,具有仪器灵敏度高、高通量等特点;还可实现远程仪器控制、数据查看比较等功能,您可以足不出户得到所有监测站点的数据。
大气颗粒物的传统分析方法是通过滤膜采集颗粒物,通常需要24小时,然后送至实验室称量、溶解、提取并使用离子色谱进行分析。该方法具有颗粒物采样误差大、样品存储易损失、费时费力、不能反映大气颗粒物中水溶性组分的实时高频变化规律等特点。
URG-9000系列是实时在线监测大气气溶胶(颗粒物)及气体阴阳离子的监测仪器,将离子色谱技术成功应用于大气环境自动监测,同时具备实验室检测仪器的高精确性及在线监测仪器的连续自动化可操作性。
《大气污染防治行动计划》实施以来,大气污染防治工作取得积极成效,但当前我国大气污染形势依然严峻,挥发性有机物(VOCs)作为细颗粒物(PM2.5)和臭氧(O3)的重要前体物,对环境空气质量的影响日益突出。因此对空气中 VOCs 的监测及研究迫在眉睫。
全新离子源设计结合高效率质谱采集,是连续高通量操作的理想选择。 专利真空锁功能使得质谱无需卸真空即可进行离子源维护,能够为您的实验室内提供永不停歇的生产力。
方案:赛默飞GC&GC/MS 在线监测空气中挥发性有机物
方案:Deans Switch-GC-FID/MS 法全在线监测环 境空气中 108 种 VOCs 污染物
Air server 在线监测臭氧前体物、TT24-7 在线无盲点监测环境空气VOCs 等污染物的昼夜变化。
赛默飞所提供的GC&GC/MS 在线监测解决方案完全满足空气质量监测的要求,具有仪器灵敏度高、高通量等特点;还可实现远程仪器控制、数据查看比较等功能,您可以足不出户得到所有监测站点的数据。
《大气颗粒物来源解析技术指南(试行)》涵盖了环境空气颗粒物来源解析方法,规定了其所涉及的监测技术方法。 赛默飞广阔的色谱与质谱产品线,完全覆盖颗粒物中主要标识组分的分析方法,为各地环境空气颗粒物来源解析以及监测技术提供解决方案。
大气颗粒物中的重金属污染物具有不可降解性,通过呼吸进入人体后,可进入肺泡和血液循环,造成各种人体机能障碍,甚至引发各种疾病。监测大气颗粒物中重金属含量变化是评价和掌握大气污染来源的重要指标之一。
快速、准确、灵敏,不放过每一个金属元素。
方案:PDFICP-MS 测定PM2.5 粉尘中的重金属元素含量
其它元素分析产品
配有专用的火焰、石墨炉或火焰/石墨炉复合选配件,高效、准确地分析痕量元素。
可进行低成本的多元素分析,适用于测量多种样品中的痕量元素。
在多种挑战性基质中进行痕量元素超痕量定量检测,具有出色的干扰去除能力。
水溶性离子是大气颗粒物(尤其是PM2.5)最主要成分,这些水溶性离子主要为无机和有机盐类物质。了解颗粒物中水溶性离子理化特征、不同条件下浓度及区域分布对于深入认识颗粒物健康影响及气候效应有重要意义。
同时测定大气颗粒物样品中的8种有机酸和6种常规阴离子,使用高压离子色谱法快速检测大气采集样品中的无机离子和小分子有机酸满足快速高通量分析需求。
利用自动化ASE加速溶剂萃取仪在数分钟内自动完成采集空气颗粒物样品中化合物的萃取、过滤和净化。此系统可容纳 1-100 g 的样品容量,允许进行多达 24 份样品的无人照看萃取,并且与其他方法相比使用的溶剂少 50% 至 90%。灵活、易于操作、经济实惠的 Dionex ASE 350 特别适合高通量实验室。
利用自动化的Rocket蒸发器系统,对大容量样品进行快速浓缩或干燥。 可同时处理18 个ASE收集瓶,无须监督。 通过将样品直接浓缩到一个自动进样器样品瓶中,最大程度降低交叉污染和样品损失。
让您获得久经时间考验的性能和生产率。
方案:在线衍生-气质联用法分析检测PM2.5中的正构烷酸、甾醇、左旋葡聚糖
采用加速溶剂萃取提取后,采用在线衍生-气质联用法测定PM2.5中的正构烷酸、甾醇类、左旋葡聚糖。该方法省去了离线手动衍生的烦扰,前处理更简单快速、自动化程度更高。
UltiMate TM 3000 快速分离二元系统具备最佳流速灵活性,提供快速、高分离度分离。快速梯度响应与极佳流速稳定性确保结果可靠。
方案: 采用Carbonyl专用色谱柱超高效液相色谱法分析13种醛酮化合物
将空气中的醛酮类化合物吸附至装填有2,4-二硝基苯肼(DNPH)涂渍的硅胶采样管,使醛酮化合物与DNPH反应生成稳定有色化合物-醛(或酮)-DNPH衍生物。衍生后的化合物具有苯环和双键结构,有着强烈的紫外吸收,可运用液相色谱C18柱分离,紫外分光光度法进行检测分析
大气颗粒物中的重金属污染物具有不可降解性,通过呼吸进入人体后,可进入肺泡和血液循环,造成各种人体机能障碍,甚至引发各种疾病。监测大气颗粒物中重金属含量变化是评价和掌握大气污染来源的重要指标之一。
快速、准确、灵敏,不放过每一个金属元素。
方案:PDFICP-MS 测定PM2.5 粉尘中的重金属元素含量
其它元素分析产品
配有专用的火焰、石墨炉或火焰/石墨炉复合选配件,高效、准确地分析痕量元素。
可进行低成本的多元素分析,适用于测量多种样品中的痕量元素。
在多种挑战性基质中进行痕量元素超痕量定量检测,具有出色的干扰去除能力。
水溶性离子是大气颗粒物(尤其是PM2.5)最主要成分,这些水溶性离子主要为无机和有机盐类物质。了解颗粒物中水溶性离子理化特征、不同条件下浓度及区域分布对于深入认识颗粒物健康影响及气候效应有重要意义。
同时测定大气颗粒物样品中的8种有机酸和6种常规阴离子,使用高压离子色谱法快速检测大气采集样品中的无机离子和小分子有机酸满足快速高通量分析需求。
利用自动化ASE加速溶剂萃取仪在数分钟内自动完成采集空气颗粒物样品中化合物的萃取、过滤和净化。此系统可容纳 1-100 g 的样品容量,允许进行多达 24 份样品的无人照看萃取,并且与其他方法相比使用的溶剂少 50% 至 90%。灵活、易于操作、经济实惠的 Dionex ASE 350 特别适合高通量实验室。
利用自动化的Rocket蒸发器系统,对大容量样品进行快速浓缩或干燥。 可同时处理18 个ASE收集瓶,无须监督。 通过将样品直接浓缩到一个自动进样器样品瓶中,最大程度降低交叉污染和样品损失。
让您获得久经时间考验的性能和生产率。
方案:在线衍生-气质联用法分析检测PM2.5中的正构烷酸、甾醇、左旋葡聚糖
采用加速溶剂萃取提取后,采用在线衍生-气质联用法测定PM2.5中的正构烷酸、甾醇类、左旋葡聚糖。该方法省去了离线手动衍生的烦扰,前处理更简单快速、自动化程度更高。
UltiMate TM 3000 快速分离二元系统具备最佳流速灵活性,提供快速、高分离度分离。快速梯度响应与极佳流速稳定性确保结果可靠。
方案: 采用Carbonyl专用色谱柱超高效液相色谱法分析13种醛酮化合物
将空气中的醛酮类化合物吸附至装填有2,4-二硝基苯肼(DNPH)涂渍的硅胶采样管,使醛酮化合物与DNPH反应生成稳定有色化合物-醛(或酮)-DNPH衍生物。衍生后的化合物具有苯环和双键结构,有着强烈的紫外吸收,可运用液相色谱C18柱分离,紫外分光光度法进行检测分析