Search Thermo Fisher Scientific
好的实验室离不开专业的设备。Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate™ 分光光度计将创新技术、紧凑设计和准确结果结合在一起,是水和废水分析实验室的理想选择。
您可以根据实验室需求,选择 AquaMate 7100 可见光分光光度计用于325至 1100 nm 波长分析,或者选择 AquaMate 8100 紫外-可见光分光光度计用于190至 1100 nm 全波长分析,以获取更大的测量范围选项。AquaMate 预编程方法可兼容多个领先的试剂制造商的产品。
Thermo Scientific Orion AquaMate 紫外-可见光分光光度计包括260多种预编程方法,旨在满足水和废水分析实验室的需求。AquaMate 紫外-可见光分光光度计具有先进的特性和功能,可实现较大的操作灵活性。
确保您拥有充分利用分光光度计所需的所有耗材和附件,包括化学试剂、电池架、软件更新和电源线。
观看 Thermo Scientific Orion AquaMate 8000 紫外-可见光分光光度计操作演示。
解答您关心的水分析和水净化问题,并观看正在使用的产品。注册观看演示,了解以下内容:
· pH 值 & 多参数台式 & 便携式测量仪
· 电极(pH 值电极、ISE、电导率、DO)
· 电位滴定仪
· 分光光度计
· 水净化系统
Accurate results are within your reach. We offer a complete line of Thermo Scientific colorimetry, turbidity, and UV-Vis spectrophotometry meters for water and wastewater analysis.
Register your Orion™, ROSS™ AQUAfast and AQUASensors products. Warranty registration