ftallimgs.par.57378.image.0.0.1
针对您的需求进行量身定制的实时PCR分析与试剂
当您进行特别的工作并且时间紧迫,需要可靠的检测性能时,您可以信赖Life Technologies根据您的需求定制的PCR分析方案和相关试剂。我们的冻干分析服务:
  • 精简您的工艺流程——简单加入您的核酸样本即可开始运行
  • 减少错误的发生——无需预先混合或制备预混液
  • 提高数据精确度——包含了适当的阳性内对照,以监控您的PCR反应
如需商讨您实验室的具体需求,请联系您当地的Life Technologies销售代表,或通过电子邮件联系我们。
范围不断扩大的食品与环境检测分析
在设计实时PCR方面,Life Technologies拥有比世界上其它任何公司更加丰富的经验。多年以来,我们一直运用这项专长开发了强大的种类广泛的食品与环境检测靶标。
这其中的许多分析都可在当前的商品目录项中选取。其它一些分析可作为定制分析(Custom Assays)进行选取,包括:
  • 多种弯曲杆菌(Campylobacter)(大肠弯曲杆菌(C.coli)、红嘴鸥弯曲杆菌(C.lari)、空肠弯曲杆菌(C.Jejuni))
  • 鼠伤寒沙门氏菌(Salmonella typhimurium)
  • 多种弧菌(VibrioMult))(霍乱弧菌(V. cholerae)、副溶血弧菌(V. parahaemolyticus)、创伤弧菌(V. vulnificus))
  • VT1和VT2(用于检测产生维罗毒素(Verotoxin)的大肠杆菌)
  • 白色念珠菌(Candida albicans)
  • 诺如病毒(Norovirus)
  • 残留肉类检测分析(用于猪肉、牛肉或鸡肉)
专注于结果,而非您的试剂
在设计实时PCR方面,Life Technologies拥有比世界上其它任何公司更加丰富的经验。多年以来,我们运用这项专长开发了种类广泛的食品与环境靶标检测试剂。
Life Technologies可整合您现有的实时PCR分析(靶标、引物设计和工作流程分析)和我们优质的PCR预混液,以冻干粉的即用形式提供给您。您不仅可安心使用我们最先进的生产技术和严苛的质控步骤,还可在您的实验室中迅速和系统性地实现强大合理的工作流程。
放大图片
您在分析方法的设计与研发方面的合作伙伴
Life Technologies与全球范围内的客户广泛合作设计、研发和生产性能领先的PCR分析产品,以便检测食品、水体和环境内的病原体。
马上联系我们,了解如何在您的下一个项目中与我们协同工作。
强大、方便、稳定。
可定制的冻干试剂能够为实时PCR技术提供最佳的便利和性能。这些分析产品以8连管或96孔平板的成品形式提供。只需简单加入您的RNA或DNA靶标,即可放入实时PCR仪中。
每一冻干沉淀中均包含了PCR引物和探针,以及Applied Biosystems®的PCR预混试剂。无需进行试剂预混。由于这些试剂均以抵抗PCR抑制剂的形式提供,并包含了阳性内参,从而能够提供更好的数据完整性与可靠性。
范围不断扩大的食品与环境检测分析
在设计实时PCR方面,Life Technologies拥有比世界上其它任何公司更加丰富的经验。多年以来,我们一直运用这项专长开发了强大的种类广泛的食品与环境检测靶标。
这其中的许多分析都可在当前的商品目录项中选取。其它一些分析可作为定制分析(Custom Assays)进行选取,包括:
  • 多种弯曲杆菌(Campylobacter)(大肠弯曲杆菌(C.coli)、红嘴鸥弯曲杆菌(C.lari)、空肠弯曲杆菌(C.Jejuni))
  • 鼠伤寒沙门氏菌(Salmonella typhimurium)
  • 多种弧菌(VibrioMult))(霍乱弧菌(V. cholerae)、副溶血弧菌(V. parahaemolyticus)、创伤弧菌(V. vulnificus))
  • VT1和VT2(用于检测产生维罗毒素(Verotoxin)的大肠杆菌)
  • 白色念珠菌(Candida albicans)
  • 诺如病毒(Norovirus)
  • 残留肉类检测分析(用于猪肉、牛肉或鸡肉)
专注于结果,而非您的试剂
在设计实时PCR方面,Life Technologies拥有比世界上其它任何公司更加丰富的经验。多年以来,我们运用这项专长开发了种类广泛的食品与环境靶标检测试剂。
Life Technologies可整合您现有的实时PCR分析(靶标、引物设计和工作流程分析)和我们优质的PCR预混液,以冻干粉的即用形式提供给您。您不仅可安心使用我们最先进的生产技术和严苛的质控步骤,还可在您的实验室中迅速和系统性地实现强大合理的工作流程。
放大图片
您在分析方法的设计与研发方面的合作伙伴
Life Technologies与全球范围内的客户广泛合作设计、研发和生产性能领先的PCR分析产品,以便检测食品、水体和环境内的病原体。
马上联系我们,了解如何在您的下一个项目中与我们协同工作。
强大、方便、稳定。
可定制的冻干试剂能够为实时PCR技术提供最佳的便利和性能。这些分析产品以8连管或96孔平板的成品形式提供。只需简单加入您的RNA或DNA靶标,即可放入实时PCR仪中。
每一冻干沉淀中均包含了PCR引物和探针,以及Applied Biosystems®的PCR预混试剂。无需进行试剂预混。由于这些试剂均以抵抗PCR抑制剂的形式提供,并包含了阳性内参,从而能够提供更好的数据完整性与可靠性。