快速、可靠的 PCR 致病菌检测有助于保护企业品牌
快速、可靠的 PCR 致病菌检测有助于保护企业品牌 
快速、准确地检测食源性致病菌和其他重要的食品安全和质量目标物。通过快速报告增强您的运营能力,从而实现更快的产品放行和干预。我们的食品安全 PCR 检测可对食品和环境样品中的主要致病菌(沙门氏菌、李斯特氏菌、大肠埃希氏菌 O157:H7、克罗诺杆菌属)和其他重要目标物进行定性检测。这些 PCR 食品检测解决方案经过优化并在许多情况下经过外部验证,可与 Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5 食品安全实时荧光定量 PCR 仪配合用于多种食品和环境基质的检测。
无论您的实验室是首次引入 PCR 技术,还是想要扩展可提供的检测服务范围,我们都能帮您找到理想的解决方案。
广受欢迎的食品安全 PCR 产品
PCR 食品致病菌检测解决方案
PCR food pathogen testing solutions
通过简单、快速的工作流程和可靠的结果,一次又一次的运行很容易确定
Thermo Scientific™ SureTect™ 实时荧光定量 PCR 测定提供少量操作步骤、简单的样品制备、直观易操作的软件和通用的 PCR 处理步骤。该系列包括检测多种食品/环境样品中沙门氏菌李斯特氏菌大肠埃希氏菌 O157:H7 和克罗诺杆菌的工作流程。
salmonella-screening-270x195
赋能沙门氏菌筛查:3 个目标,1 次 PCR 检测
Thermo Scientific PCR 食品致病菌检测系列解决方案的最新成员是 Thermo Scientific™ RapidFinder™ 沙门氏菌属和沙门氏菌血清型(鼠伤寒和肠炎)的多重检测 。如同 SureTect,该检测遵循简单的工作流程,可同时检测家禽、猪肉和生产环境样品中的沙门氏菌、伤寒沙门氏菌和肠炎沙门氏菌
RapidFinder™
想检测更大范围的目标物吗?
我们的 Applied Biosystems™ MicroSEQ™、RapidFinder™ 和 TaqMan™ 检测使您能够通过包含手动和半自动选项的工作流程来选择适合需求的样品制备方法。通过 40 分钟的快速 PCR 运行时间最大限度地提高通量。经验证可用于检测沙门氏菌李斯特氏菌大肠埃希氏菌 O157:H7、非 O157 STEC、STEC 和肠炎沙门氏菌的工作流程以及用于多种其他目标的 TaqMan 试剂盒,包括弧菌、金黄色葡萄球菌弯曲杆菌的多重检测。
哪些 PCR 食品致病菌检测符合您实验室的需求?
Food Pathogen PCR Test Selection Guide
使用我们的选择指南,按病原体目标和样品类型选择经验证的工作流程解决方案。
查看选择指南
Applied Biosystems QuantStudio 5 食品安全实时荧光定量 PCR 系统可提供完全的灵活性
QuantStudio 5 Food Safety Real-Time PCR System
借助现代化、灵活的 Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5 食品安全实时荧光定量 PCR 系统系统,确保致病菌 PCR 检测系统的长期可靠性。凭借 6 通道、96 孔、支持云技术的开放平台的灵活性,适合运行我们针对食品安全、验证和质量检测的全系列 PCR 解决方案。
  • 高效:每天处理数百个样品——8 小时班次中可以完成 700份检测
  • 简单:“即插即用”,开箱即用
  • 灵活:开放平台适合运行全系列 PCR 解决方案,可用于食品安全、真伪和质量检测及多种应用,包括农业综合企业和研究用途。 
  • 支持云:提供数据共享、分析和趋势分析的潜力
如今,该仪器已在数千个实验室中使用,并拥有经验证的可靠跟踪记录,您可以放心地进行检测,并且知道您的仪器将得到我们自己的服务工程师和知识渊博的专业技术团队的全力支持。
了解更多
Meet your food authenticity testing needs on a single platform