RapidFinder STEC 检测工作流程
大肠杆菌 O157:H7 和“Big 6”非 O157:H7 STEC 的快速、简单和准确的同步检测
RapidFinder™ STEC 检测工作流程是一个全面的、经过验证的大肠杆菌 O157:H7 和6种非 O157 STEC(志贺毒素大肠杆菌)的筛选和确认系统。
选择 STEC 检测的较佳方法
对于牛肉生产者,快速、准确地得到产品 STEC 以及其他病原体筛选的结果,能够带来可观的经济效益。
  • 更快放行产品
  • 避免不必要的产品转移和生产停工
  • 尽量降低品牌和声誉风险
虽然当前牛肉样本 STEC 检测的参考方法准确、灵敏,但耗时且工作强度较大。替代的快速方法会降低准确性并通常需要大量专用培养基,使其成为具有风险且不经济的选择。
Applied Biosystems™ RapidFinder™ STEC 检测工作流程可以在12小时内对大肠杆菌 O157:H7 和6种产志贺毒素的大肠杆菌——Big 6 STEC 进行筛选,为生牛肉碎和生牛肉馅的 STEC 检测提供快速、经过验证的工作流程。
RapidFinder STEC 检测工作流程采用2阶段实时荧光定量 PCR 法设计,可按照美国农业部食品安全监督服务局 (USDA Food Safety and Inspection Service, FSIS) 对美国牛肉行业中掺杂剂的定义,准确检测并确认是否存在大肠杆菌 O157:H7 和“Big 6”非 O157 STEC 血清组(血清组 O26、O45、O103、O111、O121 和 O145)。&
RapidFinder STEC 检测工作流程的优势 
  • 结果更加可靠——与美国农业部农业研究局合作开发的优化工作流程,在 AOAC 研究所 (AOAC-RI) 验证研究中显示出与 USDA-MLG 参考方法同等的效果
  • 简化工作流程——同时检测 375g 生牛肉碎和生牛肉馅样本中的大肠杆菌 O157:H7 和任意一种 Big 6 非 O157:H7 大肠杆菌,采用可以匹配至您现有检测项目的系统来实施
  • 快速放行产品——仅需12小时即可实现在同一天内病原体 STEC 的检测和 STEC 阴性产品的放行,推断为阳性的结果仅需一次额外的 PCR 检测即可确认(约1小时)
  • 使成本、空间需求最小化,减少处理步骤——在非专用富集肉汤中单次富集的步骤
两套快速、可靠的替代工作流程,满足您对食品生产的需求
RapidFinder STEC 检测系统具有两套 AOAC 研究所 (AOAC-RI) 性能检测方法SM认证的工作流程,可以极大减少样本富集时间和体积,并通过血清组特异检测增加第二层特异性。
工作流程1,约12小时,适合检测通量较高的实验室
自动化样品制用于 Applied Biosystems™ MagMax™ Express-96 磁珠处理器和 Applied Biosystems™ PrepSEQ™ 核酸提取试剂盒,或 Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex 纯化系统(带 KingFisher 96 孔深孔磁头)。可以同时处理至多96份样品,在约12小时内从富集到获得 RapidFinder STEC 筛选检测结果。RapidFinder STEC 确认检测结果仅需增加1小时。  
工作流程1,约12小时,适合检测通量较高的实验室
工作流程2,约18小时,检测通量较低情况下的理想选择 
Applied Biosystems™ PrepSEQ™ 快速离心样品制备试剂盒——采用蛋白酶 K 进行额外纯化,可用于采用离心吸附柱进行的手动 PCR 样品准备,在大约18小时内提供筛选放行结果。
工作流程2,约18小时,检测通量较低情况下的理想选择
要了解更多有关 RapidFinder STEC 检测工作流程以及我们 STEC 检测领域的其他产品的信息,请查阅以下资源或联系我们来与我们的专家通话。
索取更多信息
 相关产品订购代码
Applied Biosystems™ PrepSEQ™ 核酸提取试剂盒
4428176
PrepSEQ 快速离心样品准备试剂盒——采用蛋白酶 K 进行额外纯化
4426715
PrepSEQ 核酸提取试剂盒*
4428176
PrepSEQ 核酸提取试剂盒*
4480466
RapidFinder STEC 筛选检测
4476886
RapidFinder STEC 确认检测
4476901
RapidFinder STEC 筛选检测入门试剂盒——配合 PrepSEQ 核酸提取试剂盒
4480467
7500 Fast 仪器包,笔记本计算机**
A30299
7500 Fast 仪器包,台式计算机**
A30304 
RapidFinder Express v2.0 与 SDS 1.4.2 软件适用于 7500 Fast 仪器
A28811
*与 MagMax Express 96 孔深孔处理器或 Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex 纯化系统(带 KingFisher 96 孔深孔磁头)配合使用
** 包括:7500 Fast 仪器、计算机、RapidFinder Express v2.0 和 SDS 1.4.2 软件、加盖工具、精密孔板支架、校准试剂盒以及区块平衡管
相关资源