Pathatrix 仪器
食品致病菌检测工作流程的绝佳选择
使用 Applied Biosystems™ Pathatrix™ 自动分析仪快速准确地处理任何样品基质,为您的实验室节省时间和金钱。 使用抗体包被或带正电荷的顺磁颗粒,您可从食品、环境和生物威胁样品,选择性地结合和浓缩来自许多复杂基质的目标生物
特色产品
减少假阳性和不确定结果
Pathatrix 自动分析系统与各种检测技术完全兼容。Pathatrix 系统生成的捕获、浓缩和纯化样品有助于确保所选检测方法能获得更可靠、准确的结果。由于 Pathatrix 系统的浓缩效应,获得结果的时间也随之缩短。简易的相关联的方案适用于所有常用的检测技术,包括:
  • 琼脂平板——选择性和显色
  • 比色法——ELISA 和侧流
  • PCR——实时荧光定量或常规 PCR
主要特点和优点
纯化和浓缩目标——有助于减少假阳性和不确定结果
富集多达 10 种样品——下游检测成本最多节省 90%
15 分钟完自动运行——更快获得结果,提高生产率