hdi-prohibited-substance-screen-230x195
满足当前和未来的指南要求
不论您是世界反兴奋剂组织 (WADA) 的认证机构还是全球各地区众多其他监管机构的成员之一,使当前的违禁物质筛查方法保持最新并不容易。
赛默飞世尔科技一贯被选择作为赛场内外检测的支持平台,能采用高通量仪器以单一方法对众多化合物进行高效筛查,并在未来的违禁物质检测方面保持领先。
接洽销售专员
专题目录
利用我们的高效 GC-MS 和 GC-MS/MS 系统解决您最具挑战的运动检测应用问题。
为确保运动员竞技的真实性,我们市场领先的解决方案可在预期的精确度和灵敏度下帮助您分析运动员,以确认其是否使用了类固醇。
无论您是否需要高通量、高灵敏度的定量性能或筛查解决方案来回顾性地解决未来的兴奋剂问题,我们都能为您提供全面保障。
样品制备是分析工作流程中的关键步骤我们的解决方案包括多种耗材和自动平台,无论您的工作流程要求如何,均能实现快速、可重现且易于操作的样品制备。
确认尿液样品中是否存在合成型内源性雄激素类固醇(EAAS)
综合筛查已知和未知兴奋物质是保持运动真实性的关键。
典型的违禁物质筛查工作流程
利用我们的高效 GC-MS 和 LC-MS 系统解决您最具挑战的应用问题。
样品制备
违禁物质检测将针对运动员常规筛查众多 WADA 分类中的数百种化合物。并非所有联用质谱工作流程都具备检测感兴趣运动员所需的灵敏度或性能,各家实验室使用了多种配置。从常用的尿液样品开始,实验室需要通过多步制备来最大限度地提高系统灵敏度。
GC-MS 工作流程(非肽类):
水解 + 萃取 + 衍生化
LC-MS 工作流程(肽类和非肽类):
水解 + 萃取
筛查和定性分析
运动检测实验室依靠各种质谱工作流程来检测众多 WADA 分类中的违禁物质。以下是各种技术的比较表。由于技术随着性能提升而不断进展,我们将不断看到所用平台的转变。
哪一款质谱仪适合您?
 TRACE 1310 气相色谱仪和 ISQ 7000 单四极杆 GC-MS 系统TRACE 1310 气相色谱仪ISQ 7000 单四极杆 GC-MS 系统TRACE 1310 气相色谱仪与 TSQ 9000 三重四极杆 GC-MS/MS 系统TRACE 1310 气相色谱仪TSQ 9000 三重四极杆 GC-MS/MS 系统UltiMate 3000 RS HPLC 系统和 TSQ Altis 三重四极杆质谱仪UltiMate 3000 RS HPLC 系统TSQ Altis 三重四极杆质谱仪UltiMate 3000 RSLCnano 系统和 Q Exactive Plus 组合型四极杆-Orbitrap 质谱仪UltiMate 3000 RSLCnano 系统Q Exactive Plus 组合型四极杆-Orbitrap 质谱仪
靶向筛查
定量分析
未知谱图分析和回溯性筛查
典型 WADA 分类:S1、S3、S4、S5、S6、S7、S8*
典型 WADA 分类:SO、S2、S4.5、S9、P1、P2*
样品通量低到中等低到中等中等到高
成本$$$$$$$$$
样本制备中等中等最小最小
动态范围7 logs7 logs≤ 6 logs≤ 6 logs
* 并非所有应用都需要 nanoHPLC
样品制备
违禁物质检测将针对运动员常规筛查众多 WADA 分类中的数百种化合物。并非所有联用质谱工作流程都具备检测感兴趣运动员所需的灵敏度或性能,各家实验室使用了多种配置。从常用的尿液样品开始,实验室需要通过多步制备来最大限度地提高系统灵敏度。
GC-MS 工作流程(非肽类):
水解 + 萃取 + 衍生化
LC-MS 工作流程(肽类和非肽类):
水解 + 萃取
筛查和定性分析
运动检测实验室依靠各种质谱工作流程来检测众多 WADA 分类中的违禁物质。以下是各种技术的比较表。由于技术随着性能提升而不断进展,我们将不断看到所用平台的转变。
哪一款质谱仪适合您?
 TRACE 1310 气相色谱仪和 ISQ 7000 单四极杆 GC-MS 系统TRACE 1310 气相色谱仪ISQ 7000 单四极杆 GC-MS 系统TRACE 1310 气相色谱仪与 TSQ 9000 三重四极杆 GC-MS/MS 系统TRACE 1310 气相色谱仪TSQ 9000 三重四极杆 GC-MS/MS 系统UltiMate 3000 RS HPLC 系统和 TSQ Altis 三重四极杆质谱仪UltiMate 3000 RS HPLC 系统TSQ Altis 三重四极杆质谱仪UltiMate 3000 RSLCnano 系统和 Q Exactive Plus 组合型四极杆-Orbitrap 质谱仪UltiMate 3000 RSLCnano 系统Q Exactive Plus 组合型四极杆-Orbitrap 质谱仪
靶向筛查
定量分析
未知谱图分析和回溯性筛查
典型 WADA 分类:S1、S3、S4、S5、S6、S7、S8*
典型 WADA 分类:SO、S2、S4.5、S9、P1、P2*
样品通量低到中等低到中等中等到高
成本$$$$$$$$$
样本制备中等中等最小最小
动态范围7 logs7 logs≤ 6 logs≤ 6 logs
* 并非所有应用都需要 nanoHPLC
临床研究和法医学手册