Search Thermo Fisher Scientific
Applied Biosystems 3500 系列仪器是较早设计用于人类身份鉴定 (HID) 应用的基因分析仪,具有特定的特征集和工作流程。完整的系统将仪器与 Applied Biosystems 试剂、耗材和软件以及行业当先的支持相结合,提供了一个集成的 HID 解决方案,从而大大提高了易用性和应用效率。
首款专为增强人身份鉴定应用而设计的基因分析仪——3500系列简介
8道毛细管设计的3500系列分析仪为毛细管电泳测序应用设立了一项新标准。3500系列基因分析仪是首款根据人类身份鉴定应用特定功能组合和工作流程而设计的基因分析仪。其全套的产品包括仪器、Applied Biosystems试剂、耗材、软件,以及业内领先的技术支持服务,为客户提供可显著提高易用性和应用效率的整体HID系统解决方案。
各地的法医实验室均需以较少的资源完成更多的任务。 为达此目的,GlobalFiler、GlobalFiler IQC 和 GlobalFiler Express PCR 扩增试剂盒可将缩短的扩增时间与出色的数据恢复能力结合在一起。
了解更多信息 ›
Yfiler Plus PCR 扩增试剂盒为处理具挑战性的 Y-STR 个案和数据库样本的法医实验室而设计。Yfiler Plus 试剂盒有助于在大量女性 DNA 背景中提高含有少量男性 DNA 的痕量证据和性侵混合物的分辨率。
了解更多信息 ›
用于 HID 的 VeritiPro 热循环仪采用先进的温度控制技术,可提供高端性能和久经考验的可靠性。已按照 DNA 分析方法科学工作组 (SWGDAM) 的要求,采用 Applied Biosystems STR PCR 扩增试剂盒和 Precision ID NGS 检测组合对其进行了验证。
了解更多信息 ›
GeneMapper ID-X 软件被公认为是法医数据分析的行业标准,并且是美国国家 DNA 索引系统 (NDIS) 批准的专家系统。 该软件有助于节省时间并提高法医实验室的工作流程效率。
了解更多信息 ›
* GlobalFiler 和 YFiler Plus PCR 扩增试剂盒仅供研究、法医学或亲子鉴定使用。不可用于诊断程序。
我们针对客户需求改进了金标准3500系列仪器和 GeneMapper ID-X 软件的分辨率,以缩短数据分析时间、提高结果可信度,从而实现更有效率的处理工作流程,并符合不断变化的 IT 要求。 改进的3500数据采集软件 v4.0 和 GeneMapper ID-X 软件 v1.6 与我们的 STR 试剂盒相结合,可提供有效率的工作流程。
新增特点:
浏览 3500/3500xL 基因分析仪相关支持的“入门指南”和“故障排除”部分,以了解主要技术支持问题和常见问题的解决方案,浏览“指南和工具”部分,以获取与产品相关的综合性支持资源和视频。
3,700多名遍布各地的销售、服务和技术支持专家可亲自、通过电话或在线为您提供帮助。我们的人类身份鉴定专业服务 (HPS) 团队可帮助您成功地完成将新技术引入实验室所需的验证过程。
仅限于研究用途,不可用于诊断操作。
仅限于研究、法医以及亲子鉴定用途,不可用于诊断操作。购买8道毛细管和24道毛细管3500XL基因分析仪,即相当于做出了一项针对产品内附文档中指定的专利免起诉承诺,即仅将所购置的产品用于法医和亲子鉴定,或用于购买者的内部研究用途。如需了解更多信息,请联系Applied Biosystems公司授权主管咨询转售事宜,联系地址:Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, US。禁止转售。请注意,客户应自行执行内部验证,以确定在其法医学应用中,对应的仪器、软件以及试剂是否适当。© 2013 Life Technologies公司版权所有。保留所有权利。本文所提及的所有商标均为Life Technologies公司及其各自所有者的资产。