dna-analysis-270x195
使用理想工具实现出色的工作效果
无论您是处理常规样本、高度降解样本,还是处理紧急请求案例,赛默飞世尔科技都能为法医界提供行业前列的 DNA 分析解决方案。从我们基因分析仪系列久经考验的性能、NGS 的强大功能或快速 DNA 的简单性中进行选择,以尽可能有效率地从样本中获得更多答案。
我们的3,700多名销售、服务和技术支持专家可以为您提供解决方案,简化并扩展您的工作流程,提高检测速度 - 帮助您可靠地分析难以解析的样本。
法医学 DNA 分析推荐产品
RapidHIT-ID-System
Applied Biosystems RapidHIT ID 系统仅需90分钟即可生成实验室品质的法医学 DNA 图谱,单一来源样本仅需一分钟的手动操作时间。生成 STR 谱从未如此快速和简单。RapidHIT ID 系统结构紧凑且易于使用,随机附带的 Applied Biosystems RapidLINK 软件可实时访问、查看和控制结果。
获取报价 ›
SeqStudioGeneticAnalyzer-270x195
用于 HID 分析的 Applied Biosystems SeqStudio 基因分析仪是一款含4根毛细管的易用型台式系统,仅需一次简单的点击,即可进行金标准 STR 片段分析。多种法医学 STR 试剂盒和应用轻松兼容。通过 Applied Biosystems 仪器的出色数据质量、服务和支持,您可获得同样值得信赖的答案。
申请报价 ›
3500and3500xLGeneticAnalyzers-270x195
Applied Biosystems 3500 系列基因分析仪现已提供新功能,以改善数据解析和用户体验。完整的系统将仪器与 Applied Biosystems STR 试剂盒、试剂、耗材和 GeneMapper ID-X 软件以及行业当先的支持相结合,提供了集成式的 HID 解决方案,从而大大提高了易用性和应用效率。 
了解更多信息 ›
Zap-Stand-Precision-ID-NGS-System
用于人类身份鉴定的 Applied Biosystems Precision ID NGS 系统可以通过从具有挑战性的样本中获取更多信息来帮助您解决棘手案例。如今,实验室通过结合 Ion Chef 系统和/或 Ion GeneStudio S5 新一代测序系统与包含法医相关标记物的 Applied Biosystems Precision ID 检测组合可轻松执行 NGS 分析。  
了解更多信息 ›
哪种毛细管电泳系统适合您的 STR 分析?
RapidHit ID 系统
易于使用的采样反馈式系统
SeqStudio 基因分析仪
易于使用的灵活系统
3500系列基因分析仪
满足验证和工艺控制环境的需求
毛细管/卡夹数量148(3500), 24(3500xL)
易于使用简单—无需移液简单,只需点击一下即可使用的通用卡夹中等 - 需要一些维护
染料数量可支持6种染料可支持8种染料可支持8种染料
RFID
聚合物类型专利聚合物集成在通用卡盒中的 POP-1POP-6、POP-7、POP-4
样本容量11个标准96孔板或12个标准8联排管 2块样本板(96或384孔)
应用HID 应用HID 应用、片段分析和测序HID 应用、片段分析和测序
HID 应用运行时间90分钟获取样本结果约39分钟 CE 运行30分钟 CE 运行
HID 应用 可达的通量(份样本/天)** 16147384(3500), 1,152(3500xL)
可接受的 HID 试剂盒 样本卡夹包括用于 GlobalFiler Express 和 NGM Select 试剂盒的 STR 预混液来自所有供应商的所有 STR 试剂盒来自所有供应商的所有 STR 试剂盒
样本类型 案件:RapidINTEL 卡夹案件:纯化 DNA案件:纯化 DNA
数据库:快速 ACE 卡夹数据库:拭子,经处理或未处理的滤纸卡数据库:拭子,经处理或未处理的滤纸卡
用户经验级别技术人员:无需法医学实验室经验训练有素的法医学科学家训练有素的法医学科学家
globalfiler-kits-image-230x195
Applied Biosystems GlobalFiler STR PCR 扩增试剂盒缩短了扩增时间并具有较大鉴别能力。 作为集成和久经考验的法医学工作流程的一部分,这项突破性的6-染色、24-位点技术旨在提供出色的实验室分析性能,让您可以用更少的资源做更多的事情。
GlobalFiler 试剂盒也可以与内部质量参考系统或 IQC 结合使用,作为集成并久经考验的法医学工作流程的一部分。IQC 系统由两个合成序列组成,每个目标产物(IQCS 和 IQCL)都含有特异性引物,可对样本扩增进行确认,也可指示扩增受损的不利条件,例如 PCR 抑制剂的存在。IQC 系统也用于我们的 VeriFiler Plus 和 NGM Detect 试剂盒,为基因分型结果提供了更高可信度,例如,帮助用户区分抑制和降解 DNA 样本。
verifiler-kit
VeriFiler Plus 和 VeriFiler Express PCR 扩增试剂盒旨在满足各地复杂法医案件和数据库建库需求。VeriFiler 试剂盒使用6色荧光染料STR化学试剂,共包含25个标记——23个常染色体 STR(包括 Penta D 和 Penta E)和2个性别鉴别标记。
VeriFiler Plus 试剂盒包含11个 mini-STR,专为具有挑战性的样本类型设计(包括接触、抑制或降解样本),具有更高灵敏度和抑制剂耐受性。  此外,可使用内部质量控制 (IQC) 系统评估样本中是否存在抑制剂,用以区分降解样本和含抑制物样本,帮助法医分析人员判断如何进一步处理问题样本以做出更好决策。IQC 系统还可验证 PCR 扩增。VeriFiler Plus 试剂盒已针对案件样本进行优化,同时也支持直接扩增单源参考样本,以使实验室能够使用一个扩增试剂盒处理所有样本类型。  
Y-STRs-show
Applied Biosystems Yfiler Plus PCR 扩增试剂盒还采用了6-染色技术,包含27种 Y-STR 标记物。由于女性 DNA 的高背景中存在少量的男性 DNA,因此当传统常染色体 STR 分析难以解析证据样本时,这些标记物可提供有用的信息。
mtDNA 分析
Precision ID mtDNA 全基因组检测组合
Applied Biosystems Precision ID mtDNA 全基因组检测组合采用创新方法进行线粒体 DNA 测序,专门针对法医学分析进行开发。这种 mtDNA 镶嵌方法包含两个引物库,每个库含81个小扩增子,平均大小为 163 bp,用于从高度受损、降解的检材(如毛干、牙齿,和骨骼)中获得出色线粒体基因组覆盖率数据。
Precision ID mtDNA 控制区检测组合
Precision ID mtDNA 控制区检测组合所使用的 mtDNA 镶嵌方法与 Ion AmpliSeq mtDNA 全基因组检测组合相同。该靶向控制区检测组合包含两组较小的引物库,各含7个扩增子,跨越 1.2 kb 控制区,包括 HV-I、II 和 III。
Precision ID mtDNA 全基因组检测组合(使用控制区数据进行分析)经批准可纳入美国国家 DNA 索引系统 (NDIS) CODIS 数据库。
SNP 分析
dna-analysis-snp-showcase-image-230x195
Precision ID 血统检测组合
Applied Biosystems Precision ID 血统检测组合包含165个常染色体标记物 (SNP),可为您提供生物地理血统信息并指导您执行调查。
Precision ID 身份鉴定检测组合
Applied Biosystems Precision ID 身份鉴定检测组合包含124个标记物,可提供与法医分析人员使用的 STR 基因型匹配概率类似的个体身份鉴定。
用于人类身份鉴定的 Ion AmpliSeq Community 检测组合
Ion AmpliSeq HID Community 检测组合是根据法医科学家的意见设计的,其性能经验证可为人类身份鉴定应用的靶向测序提供许多的应用。这些检测组合可以通过 ampliseq.com 订购,并与 Applied Bioystems Precision ID 测序工作流程兼容。可供选择的检测组合包括 Ion AmpliSeq PhenoTrivium 检测组合、Ion AmpliSeq VISAGE(基因组学中的可见属性)基础工具研究检测组合、Ion AmpliSeq DNA 表型分析检测组合、Ion AmpliSeq HID Y-SNP 研究检测组合和 Ion AmpliSeq MH-74 Plex 研究检测组合。
STR 分析
Precision ID GlobalFiler NGS STR 检测组合中的21个常染色体 STR 以及 Y 标记物和釉原蛋白性别标记物与 Applied Biosystems GlobalFiler PCR 扩增试剂盒中的相同。Precision ID GlobalFiler NGS STR 检测组合用于替代 SE33,额外包含多层 STR 标记物,如用于 Ion S5 系统的 v2 检测组合中的 Penta D 和 Penta E,有助于对复杂案例样本进行混合物解析。
HiD-profSvcs-230x195-r2
我们的人类身份鉴定专业服务 (HPS) 团队已经帮助许多客户成功完成了将新技术引入运营所需的验证过程。我们所提供的核心服务是帮助法医学 DNA 分析实验室来整合、验证和开展崭新的方法与技术应用。
了解更多信息 ›
具有挑战性样本的法医学 DNA 分析
challenging-samples-shoe- image
犯罪现场样本可能来自恶劣的环境,导致出现各个阶段的降解和污染。在未冲洗的厕所中收集到的证据想象一下,如果样本来自在壁橱里保存了20年的邮票、简易爆炸装置 (IED) 爆炸后的痕量血迹或是在未冲水的厕所中收集到的证据?您将如何评估这些复杂检材?
专题资源
文档
网络讲座
改变法医学 DNA 工作流程:“堅持到底”
本次网络讲座详细介绍了瓦肖县治安官办公室法医科学部所做的主要更新。DNA 技术负责人 Dave Jackson 将介绍这些变化,并讨论对社区服务的改进,这有望能帮助更快地解决犯罪案件。
为您的工作选择合适的工具:可提高效率并节省时间的 CE 工具
本网络讲座展示了 CE 分析工具的深度评估,旨在尽可能地减少常规数据审核所花费的手动操作时间和其他时间,从而可进行对更复杂样本的分析。在本网络讲座中,您将了解到:
  • 如何通过减少 pull-up 伪影来简化样本分析
  • SeqStudio 基因分析仪和 RapidHIT ID 系统用于特定场景和样本类型的实用性
视频
构建法医学 DNA 分析实验室
斐济警察部队的 Liz Peters 讨论了将新的法医学 DNA 技术引入其实验室如何改进样本处理,而能更快地破案。
鉴定反叛者坟墓中的人体残骸:CE 和 NGS 分析
国家法医学服务的法医科学工作者正在努力解析立陶宛伟大的历史之谜 - 鉴定1863年起义中的遗骸。医学博士 Marija Caplinskiene 介绍了她的团队是如何使用毛细管电泳和新一代测序技术来分析新近发现的坟墓中的骨骼 DNA。
高度降解样本的法医学 DNA 分析
Sam Houston 州立大学的 Sheree Hughes-Stamm 博士从了解身体分解如何影响法医学 DNA 分析到模拟 IED 爆炸以寻找接触量的 DNA,介绍了她在优化 DNA 提取和 STR 分析方法方面的工作,以及何时进行新一代测序。
For Research, Forensic, or Paternity Use Only. Not for use in diagnostic procedures.