quantstudio-5-real-time-pcr-system-human-identification-showcase-image-230x195
用于人类身份鉴定的 QuantStudio 5 实时荧光定量 PCR 系统
答案可靠,节省大量资金
现代法医学实验室正在经历技术革命。这场革命使得实验室仪器变得越来越有效率、可靠、具交互性、可应对未来挑战且经济实惠。
作为您值得信赖的合作伙伴,在这个创新时代的前沿,我们将介绍用于人类身份鉴定的 Applied Biosystems QuantStudio 5 实时荧光定量 PCR 系统—我们人类身份鉴定 (HID) 实时荧光定量 PCR 系列技术的崭新补充产品。 
该仪器为需要实现简单、可靠和经济实惠的实时荧光定量 PCR 系统(无需降低性能或质量)的新用户和经验丰富的用户而设计。当与我们在定量化学和 HID 实时荧光定量 PCR 分析软件方面的新进展一起使用时,该系统为法医学 DNA 定量提供了一种灵敏、稳健的解决方案。它还有助于实验室为未来的定量技术做准备。
这种 HID 解决方案具有较大的染料通用性,能够在较小的工作台占用面积内提供准确、可信的结果
获取报价
改善样本评估,获得理想的下游结果
案件工作流程的定量步骤是确定如何在下游处理样本的关键。短串联重复序列(STR)分析谱的成功取决于多个因素。我们先进的定量试剂盒帮助法医学实验室在更短时间内获得准确结果,即使面对具有挑战性的案件样本也是如此。
Applied Biosystems Quantifiler HP 和 Quantifiler Trio DNA 定量试剂盒是使得法医学实验室能通过单次高度灵敏的实时荧光定量 PCR 反应并同时获得人类总 DNA 定量和定性评估的初款试剂盒。
DNA 定量的价值包括:
  • 提高扩增效率
  • 减少超标、过度扩增或扩增不足的样本
  • 标准化谱图分析,实现可靠的数据解析
  • 减少下游重新分析的需求,有助于长期节省成本
  • 提供关键样品信息,实现法医学工作流程决策
  • 通过有针对性的下游分析决策,实现样品保存
全套法医学工作流程
Integrated-forensic-workflow-740
DNA 定量解决方案
quantification-kits-showcase-image-230x195
Quantifiler Trio 和 HP 试剂盒可与 QuantStudio 5 系统和 Applied Biosystems HID 实时荧光定量 PCR 分析软件 v1.3 结合使用,重新定义了案件样本处理工作流程。质量功能可实现对样本质量(降解和抑制)的更综合的观察,同时更高的灵敏度和耐用性与新近发布的 Applied Biosystems STR 试剂盒相当。借此,您可以更有信心地筛选样本并做出关键的工作流程决策(例如,选择用于毛细管电泳 (CE) 的常染色体或 Y-STR 试剂盒,或选择 CE 或 NGS 技术)。
这些试剂盒的数量和质量指标有助于提供准确、灵敏和具体的结果,这些结果与软件协同工作,以实现信息丰富、集成的工作流程决策。
QuantStudio 5 系统经过精心设计,是一款适合新老用户使用的实时荧光定量 PCR 系统,不仅简单、可靠且价格合理,且确保性能与质量。
agrigenomics-qpcr-quantstudio-image-230x195-Recovered
quantstudio-5-real-time-pcr-system-human-identification-software-showcase-image-230x195
我们专门为 HID 应用设计了软件,可帮助法医学科学家充分利用 Quantifiler 试剂盒提供的数据和功能,并帮助尽可能地提高样本处理效率。
Applied Biosystems HID 实时荧光定量 PCR 分析软件 v1.3 拥有新的虚拟标准曲线功能,为 DNA 定量提供了一个全套解决方案。该软件还引入了在 QuantStudio 5 系统上运行 Quantifiler 试剂盒的功能。 
仅供科研使用,不可用于诊断目的。