show-HID-sexAssault-230x195
性侵工具包(SAK)收集的样品是许多法医实验室遇到的最困难的样本类型之一。从女性受害者身上收集到的样品可能含有极少量男性 DNA 和大量女性 DNA。在进行费时耗力的差异化裂解提取程序之前,能够快速和准确地评估来自SAK的拭子证据是否含有男性贡献者是至关重要的。
立法要求提交未提交案件并指定周转时间,这将导致提交给实验室的 SAK 数量空前增加,因此必须迅速进行处理以防止案件积压。
获得可靠的高质量结果
我们的 Applied Biosystems QuantiFiler Trio、GlobalFiler 和 Yfiler Plus 试剂盒的 6 色染料化学可提供兼容性工作流程,有助于在首次完成工作流程时使每份样品都能生成尽可能多的信息。
客户研究表明, QuantiFiler Trio DNA 定量试剂盒能够准确预测下游使用GlobalFiler PCR 扩增试剂盒的结果中存在的降解情况。帮助实验室调整样品起始量,提高等位基因的检出率。QuantiFiler Trio 能够准确、灵敏地检测男性 DNA,从而可在常染色体试剂盒无法发挥价值的男性:女性 DNA 比 (M:F < 1:20) 较低的情况下,选择 Yfiler Plus PCR 扩增试剂盒。
推荐产品
性侵案件工作流程
1筛查男性 DNA
Analyze Male DNA
Y 筛查 DNA 分析使用
QuantiFiler
Trio 试剂盒 ›
手动幻灯片搜索
血清学分析
2提取 DNA
Pipette
差分提取使用
自动 Express 系统 ›
3定量测定 DNA
S5
男性 DNA 量低?DNA 降解?被抑制?
浓度低?
STR 策略的信息化决策支持使用
QuantiFiler Trio ›
4扩增 DNA
3500 Genetic Analyizer
M:F > 1:20?
使用常染色体 STR,如 GlobalFiler 试剂盒 ›
M:F < 1:20?
使用 Yfiler Plus 试剂盒 › 选择 Y-STR 分析
5分析数据
Laptop with DNA
使用 GeneMapper ID-X 软件 v1.6 › 分析结果(如质量标志)
产品上线需要帮助?
我们的人类身份鉴定专业服务 (HPS) 团队就是您的最佳选择。自 2007 年以来,该团队在全球范围内成功完成了 400 多个验证项目。
20 多名技术支持专家,每位专家平均拥有 8 年的实际取证经验,可为客户提供仪器、试剂和软件方面的深度培训和支持。
了解更多
客户视频
使用 Y 筛查分析性侵犯证据采集试剂盒
来自 West Virginia State Police Forensic Laboratory 的 David Miller 介绍了该实验室使用 NaOH 提取试剂盒和 Quantifiler Trio DNA 定量测定试剂盒作为 Y 筛查检测试剂盒,从而提高性侵犯试剂盒工作流程效率的事例。
优化性侵工作流程:Applied Biosystems Quantifiler Trio、Yfiler Plus 和 Identifiler 试剂盒
环境科学研究所(ESR)高级科学家 Donna Foskin 介绍了他们使用法医 DNA 分析处理性侵工具包的工作流程优化。
YSTR 在解析混合物样品中的值
在该视频中,奥地利萨尔茨堡大学法医分子生物学系主任 Franz Neuhuber 博士分享了一个强奸未遂案的细节,鼓励实验室进行  Y-STR  分析。
   查找有关以下方面的人类身份鉴定信息:  Twitter icon   Slideshare Icon
相关资源
技术支持
如果您是当前客户并需要技术支持,请通过电子邮件联系全球服务团队,或致电 1-888-821-4HID (4443) 联系我们。紧急求助请选择选项 #1。