Search Thermo Fisher Scientific
SeqStudio™ Flex 系列基因分析仪有 8 毛细管和 24 毛细管两种配置。紧凑的现代化设计包括独立仪器、内置触摸屏计算机和数据采集软件,无需使用外置计算机。SeqStudio™ Flex 基因分析仪具备简单的一键式启动、自动光谱校准以及逐步日常维护指南等特征,适合所有经验水平的法医科学家使用。
SeqStudio™ Flex 基因分析仪的四块样本板加载平台让实验室工作流程的安排变得更加灵活。您可利用连续装板功能来最大限度缩短样本处理时间,还可利用进样重新排序功能迅速分析紧急个案样本。桌面版或云端版 Plate Manager 软件以及集成条码读码器可确保样本板按照进样列表正确分配。
经过重新设计后,SeqStudio™ Flex 基因分析仪毛细管阵列的外壳更加坚固耐用,有效保护毛细管阵列和检测窗口。“点击滑动”牵引器提高定位精确度,毛细管阵列更容易安装。SeqStudio™ Flex 基因分析仪使用的耗材和胶与 Applied Biosystems™ 3500 基因分析仪相同。
SeqStudio™ Flex 基因分析仪集成大量通信选项,可兼容 LIMS,可通过局域网 (LAN) 或 Wi-Fi 连接到您的内部网络。如果您无法使用这些选项进行连接,还可使用 USB 接口传送数据。此外,您也可通过访问 Thermo Fisher™ Connect 平台来安全获取仪器服务和支持并远程监控仪器状态和进行中的实验。
Applied Biosystems™ 仪器的另一大创新是利用数字服务生态系统实现远程故障排除。远程故障排除功能可在几分钟而不是几天内解决 70% 的问题。只需按下按键,智能帮助功能就会通过仪器屏幕为您的实验室提供技术支持和协助,并仅共享仪器遥测数据。远程支持功能通过安全、实时的音频/视频协作工具以数字方式帮助您的实验室连线赛默飞经验丰富的服务工程师,从而远程诊断各种问题,提高服务访问效率。
观看视频,进一步了解 SeqStudio™ Flex 基因分析仪的远程故障排除功能。
赛默飞为法医 DNA 分析提供精简的端到端工作流程,助您解决疑难个案,履行法医职责,提供侦查线索。我们通过强大支持和持续创新,满足您当下和未来的需求。我们注重质量,按照 ISO 18385 标准生产法医 DNA 级产品,并提供经过充分验证的工作流程解决方案,让您能够将精力集中在案件上:
为了充分发挥 Applied Biosystems™ STR 试剂盒的性能,我们对人类身份鉴定用 SeqStudio™ Flex 基因分析仪的数据采集功能进行了优化,数据质量与 3500 基因分析仪相当,如下所示。此外,SeqStudio™ Flex 数据采集软件还整合多项算法来减少拔起峰(pull-up)和数据过饱和。
使用 SeqStudio™ Flex 基因分析仪(左)和 3500 基因分析仪(右)获得的示例数据。根据用户手册,使用 GlobalFiler™ IQC PCR 扩增试剂盒扩增 1 ng DNA 样本 007。
赛默飞人类身份鉴定专业服务 (HPS) 团队是您理想的合作伙伴。2007 年以来,赛默飞 HPS 团队持续帮助客户改进工作流程并提升法医 DNA 处理的效率。赛默飞 HPS 团队已在全球 30 多个国家和地区完成 700 多个验证、整合和实施项目。我们拥有一支专业的验证专家团队,团队中的每位成员都具有法医经验,因而能为客户提供强大的工作流程支持,包括赛默飞化学试剂、仪器和软件方面的支持。
每台新购仪器标配一年保修、客户服务、为期一天的人类身份鉴定现场应用专家 (FAS) 定向培训以及直接内置于仪器的先进数字服务生态系统。还可提供期限更长的服务计划,保证响应时间,优先电话联系我们经过培训和认证的技术和仪器支持专家。我们备受青睐的 AB 保证计划确保仪器正常运行,从预防问题到解决威胁性能的问题,速度加快一倍,因此您可以继续专注重要工作。
毛细管数量 | 8 或 24 |
染料数量 | 8 种染料 |
容量 | 可容纳 4 块样本板;96 孔板或 8 联管 |
尺寸(宽 x 深 x 高) | 70 x 67.5 x 86.5 cm (27.6 x 26.6 x 34.1 in.) |
重量 | 115 kg (253.5 lb) |
输入电压 | 100–240 V |
内置硬盘 | 512 GB 固态硬盘 (SSD) |
激发光源 | 505 nm 固体激光器 |
机载追踪 | 采用射频识别技术 (RFID),内置条码阅读器 |
通信接口 | Connect 云平台;Wi-Fi 加密狗 USB 接口;3 个 RJ-45 以太网接口 |
配置 | 单机;可选购台式或笔记本计算机 |
保修 | 标配一年保修;保修期可延长 |
培训 | 包括由人类身份鉴定现场应用专家提供为期一天的现场培训 |
远程故障排除 | 智能帮助和远程支持功能可快速、更有效地解决仪器问题,缩短停机时间 |
仅供法医研究或亲子鉴定使用。不得用于诊断程序。