Search Thermo Fisher Scientific
亲本和亲缘关系鉴定会因宣称关系和后续统计分析的复杂性而遭遇挑战。
赛默飞世尔科技为亲本和亲缘关系鉴定提供了一种简化的工作流程解决方案,可较大限度帮助提高实验室的样本处理和数据管理效率。该解决方案包括已获得 NDIS 批准且具有较高的鉴别把握度和直接扩增能力的 Applied Biosystems VeriFiler Express PCR 扩增化学试剂,以及 Applied Biosystems Converge 数据分析软件(一种一体式、模块化、基于浏览器的企业平台,可将 DNA 数据管理和分析整合到单个软件产品中)。Converge 软件通过自动创建案例、添加主题和配置文件、运行分析和生成报告来识别和处理 Trio Paternity、Trio Maternity、Duo Fatherless 和 Duo Motherless 亲本关系检测。
VeriFiler Express PCR 扩增试剂盒采用新型6染料 STR 化学试剂来进行亲本亲缘关系分析,可从单源样本中获得出色的基因分型结果。该解决方案有助于实现高通量且高效的“样本至谱”处理,通常需要不到2小时。
优势 | 特点 |
---|---|
较高的鉴别把握度 | 含25个标记物的多重测定,包括两个性别标记物,以及具有较高鉴别度、用于亲本鉴定应用的 Penta D 和 Penta E 标记物 |
极大的通量 | 直接扩增模式下扩增时长更短(通常为45分钟) |
更大的灵活性 | 使用常用底物(例如处理过的试纸、未处理的试纸和拭子)对这种新型化学试剂进行了测试。 |
高效的工作流程 | 将数据结果整合到新的 Converge 软件中以进行集中存储,便于访问 |
经优化的化学试剂 | 使用多种样本采集装置(例如处理过的试纸、未处理的试纸和拭子)对这种新型化学试剂进行了验证。该试剂还可与较为常用的底物配合使用。 |
经 NDIS 批准 | VeriFiler Express 试剂盒获准由能够生成 DNA 图谱以纳入美国国家 DNA 索引系统 (NDIS) CODIS 数据库的实验室使用。 |
我们的人类身份鉴定专业服务 (HPS) 团队就是您的不二之选。自2007年以来,该团队在全球范围内成功完成了400多个验证项目。
20 多名技术支持专家,每位专家平均拥有 8 年的实际取证经验,可为客户提供仪器、试剂和软件方面的深度培训和支持。
如果您存在其他意见或问题,请 通过电子邮件联系我们的客服团队。
如果您是当前客户并需要技术支持,请通过电子邮件联系全球服务团队,或致电 1-888-821-4HID (4443) 联系我们。紧急求助请选择选项 #1。
仅适用于科学研究、法医或亲子鉴定应用。不可用于诊断程序。有关许可和有限许可限制,请访问 thermofisher.com/HIDlicensing