请使用这张表格找到适合您的产品
| 21Plus! | Iplus! |
| ![](/content/dam/LifeTech/Thermo-Scientific/CAD/Marketing-Images/M&M-Images/FP-21Plus-Measurement-and-Control-System-for-Plastic-Films-230x100.jpg) | ![](/content/dam/LifeTech/Thermo-Scientific/CAD/Marketing-Images/M&M-Images/FP-IPlus-Measurement-and-Control-System-for-Flexible-Packaging-230x100.jpg) |
流延薄膜 | ✓ | ✓ |
共挤膜 | ✓ | |
片材挤出 | ✓ | ✓ |
双向拉伸薄膜 | ✓ | |
加工产品 | ✓ | |
挤出涂层(仅限整体涂层) | ✓ | ✓ |
挤出涂层(底漆/面漆/整体涂层) | ✓ | |
串联挤出涂层 | ✓ | |
辊涂层/刮涂层 | ✓ | |
建筑材料 | ✓ | |
纸张 | ✓ | |
无纺布材料 | ✓ | ✓ |
块状涂层 | ✓ | |
乙烯基制品压延 | ✓ | ✓ |
屋顶材料 | ✓ | |
磨料 | ✓ | |
| 21Plus! | Iplus! | 测量范围 | 测量指标 | 测量原理 |
BetaPlus KR85 | ✓ | ✓ | 5-1600 gsm | 克重 | 同位素 |
BetaPlus SR90 | ✓ | ✓ | 100-7000 gsm | 克重 | 同位素 |
PM 屋面材料 SR90 | ✓ | | 100-7000 gsm | 克重 | 同位素 |
Prosis | ✓ | ✓ | 1-2000 µm,具体取决于材料 | 克重或直接厚度 | NIR 光谱 |
ShadowMaster | ✓ | ✓ | 100-6500 µm | 直接厚度 | 激光 |
XrayMaster | ✓ | | 20-50000 gsm | 克重 | X 射线 |
| 21Plus! | Iplus! | 片材最大宽度 |
Mark III 工业扫描架 | ✓ | | 393.7 in. (10 m) |
Mark III 高危环境扫描架 | ✓ | | 148 in. (3749 mm) |
适用于 ShadowMaster 传感器的 Mark III 工业扫描架(包括轧辊) | ✓ | | 118 in. (2997 mm) |
Mark III 垂直轧制线工业扫描仪——可从垂直方向倾斜 +/- 45 度 | ✓ | | 148 in. (3749 mm) |
Mark III 宽间隙工业扫描架 | ✓ | | 148 in. (3749 mm) |
磨料扫描 C 形架——始终保持垂直 | ✓ | | 80 in. (2032 mm) |
不锈钢屋面扫描(高含水率)C 形架 | ✓ | | 80 in. (2032 mm) |
L220 扫描架 | ✓ | ✓ | 88 in. (2236 mm) |
用于 ShadowMaster 传感器的 L220 扫描架(包括过辊) | ✓ | ✓ | 88 in. (2236 mm) |
L400 工业扫描架 | ✓ | ✓ | 157 in. (4 m) |
箱型梁 | ✓ | | 80 in. (2032 mm) |
| 21Plus! | Iplus! |
| ![](/content/dam/LifeTech/Thermo-Scientific/CAD/Marketing-Images/M&M-Images/FP-21Plus-Measurement-and-Control-System-for-Plastic-Films-230x100.jpg) | ![](/content/dam/LifeTech/Thermo-Scientific/CAD/Marketing-Images/M&M-Images/FP-IPlus-Measurement-and-Control-System-for-Flexible-Packaging-230x100.jpg) |
流延薄膜 | ✓ | ✓ |
共挤膜 | ✓ | |
片材挤出 | ✓ | ✓ |
双向拉伸薄膜 | ✓ | |
加工产品 | ✓ | |
挤出涂层(仅限整体涂层) | ✓ | ✓ |
挤出涂层(底漆/面漆/整体涂层) | ✓ | |
串联挤出涂层 | ✓ | |
辊涂层/刮涂层 | ✓ | |
建筑材料 | ✓ | |
纸张 | ✓ | |
无纺布材料 | ✓ | ✓ |
块状涂层 | ✓ | |
乙烯基制品压延 | ✓ | ✓ |
屋顶材料 | ✓ | |
磨料 | ✓ | |
| 21Plus! | Iplus! | 测量范围 | 测量指标 | 测量原理 |
BetaPlus KR85 | ✓ | ✓ | 5-1600 gsm | 克重 | 同位素 |
BetaPlus SR90 | ✓ | ✓ | 100-7000 gsm | 克重 | 同位素 |
PM 屋面材料 SR90 | ✓ | | 100-7000 gsm | 克重 | 同位素 |
Prosis | ✓ | ✓ | 1-2000 µm,具体取决于材料 | 克重或直接厚度 | NIR 光谱 |
ShadowMaster | ✓ | ✓ | 100-6500 µm | 直接厚度 | 激光 |
XrayMaster | ✓ | | 20-50000 gsm | 克重 | X 射线 |
| 21Plus! | Iplus! | 片材最大宽度 |
Mark III 工业扫描架 | ✓ | | 393.7 in. (10 m) |
Mark III 高危环境扫描架 | ✓ | | 148 in. (3749 mm) |
适用于 ShadowMaster 传感器的 Mark III 工业扫描架(包括轧辊) | ✓ | | 118 in. (2997 mm) |
Mark III 垂直轧制线工业扫描仪——可从垂直方向倾斜 +/- 45 度 | ✓ | | 148 in. (3749 mm) |
Mark III 宽间隙工业扫描架 | ✓ | | 148 in. (3749 mm) |
磨料扫描 C 形架——始终保持垂直 | ✓ | | 80 in. (2032 mm) |
不锈钢屋面扫描(高含水率)C 形架 | ✓ | | 80 in. (2032 mm) |
L220 扫描架 | ✓ | ✓ | 88 in. (2236 mm) |
用于 ShadowMaster 传感器的 L220 扫描架(包括过辊) | ✓ | ✓ | 88 in. (2236 mm) |
L400 工业扫描架 | ✓ | ✓ | 157 in. (4 m) |
箱型梁 | ✓ | | 80 in. (2032 mm) |
扫描架/传感器兼容性表
| L220 | L400 | Mark III | C 形架 | 箱型梁 |
PROSIS 红外穿透 | ✓* | ✓* | ✓ | | |
PROSIS 红外干涉 | | | ✓ | | |
PROSIS 红外反射 | ✓ | ✓ | ✓ | | |
PROSIS 红外双双反射 | | | ✓ | | |
BetaPlus | ✓* | ✓* | ✓ | | |
LFE Beta 屋面传感器 | | | | ✓ | |
XrayMaster | | ✓ | ✓ | | |
ShadowMaster | ✓* | ✓ | ✓ | | |
*可在 IPlus! 平台上获取 |