使地球科学、宇宙成因和核研究达到一个新的高度
翻开稀有气体质谱分析的下一篇章。全新系列的 Thermo Scientific™ 稀有气体质谱仪可为您提供无以伦比的精密度、灵敏度、动态范围、线性和稳定性。
少量稀有气体样本的同位素比分析需要静态真空、小体积且具备高分辨率的仪器。三款 Thermo Scientific 稀有气体质谱仪旨在满足这些需求。
无论是 Ar-Ar 定年(其中灵敏度和多接收功能至关重要),还是需要低丰度灵敏度的高精度 He 同位素分析,或者对所有稀有气体同时进行无干扰测定(其中必须要有极高分辨率可变多接收功能),我们的稀有气体产品组合均可满足所有需求。
我们还具备稀有气体制备系统,可提供分析用的清洁惰性气体源(氦、氖、氩、氪和氙)。
特色稀有气体质谱仪
获得高分辨率和高精确度的结果
利用 Thermo Scientific™ Helix MC Plus™ 多接收稀有气体质谱仪出色的高分辨率和高精确度来重新测定氖、氩、氪、氙的同位素比。
获得高分辨率和高精确度的结果
利用 Thermo Scientific™ Helix MC Plus™ 多接收稀有气体质谱仪出色的高分辨率和高精确度来重新测定氖、氩、氪、氙的同位素比。
Argus VI 质谱仪
Helix SFT 质谱仪
Helix MC Plus 质谱仪
概述
以小体积和高灵敏度提供分析较小样本量的极佳精度。
同时测定两种氦同位素的独特优势。
极高分辨率&分辨能力,适用于各种稀有气体的应用。 
分析仪
固定接收器阵列 – 采用先进的法拉第(1e10 至 1e13)和低噪音 CDD SEM 技术
光束偏转技术 – 支持各种多接收器配置,适用于不同大小范围的样本量
固定接收器阵列 – 可极大限度减少内部体积
ESA/SEM 可实现极佳的丰度灵敏度
可移动接收器 - 可实现极大的多功能性和精度
结合法拉第倍增器 (x5) - 适用于较宽的动态范围
分子量范围
多接收静态真空质谱仪可测定 1 至 140 之间的任何分子量。
多接收静态真空质谱仪可测定 1 至 140 之间的任何分子量。
多接收静态真空质谱仪可测定 1 至 140 之间的任何分子量。
关键技术
极小的市售内部体积
分叉飞行管允许同时测定氦的各种同位素
该仪器能分辨每种稀有气体同位素中每种主要干扰
主要应用
地质样本的 Ar-Ar 定年
地下水定年、低温热年代学、地幔的组成。
了解太阳系的起源和演变。
81Kr 分析,进行地下水定年。
分析陨石中 Xe 同位素比,研究太阳系的演变。
* 必填字段
Style Sheet for Global Design System
Style Sheet for Komodo Tabs
CMD Wide-format style fixes