Search Thermo Fisher Scientific
各种基于云的技术(包括质谱分析软件)在实验室中变得越来越普遍。这些技术可以连接硬件、访问近期信息,以帮助处理大型和复杂的数据集,比以往更快、更可靠地从我们的数据获取更深入的见解。
了解这些技术如何促进仪器管理以优化利用率,如何实现远程访问以查看数据采集,以及如何通过与赛默飞世尔科技服务和支持共享的仪器诊断来简化问题解决和增加系统正常运行时间。
就充分利用您的数据而言,掌握全新信息可确保您更深入地挖掘数据和发现新信息、揭示数据的真实价值及其所包含的可操作见解。
小分子鉴定具有挑战性,特别是对于许多无法获得或不易获取对照标准品的应用。全面的质谱碎片库能够提供通过质谱匹配、碎片离子匹配、同位素模式甚或碎片离子比率来鉴定化合物的必要信心。
mzCloud 完备的结构和化学多样性涵盖了广泛的小分子应用,从而确保任何未知物质鉴定的绝对可靠。
利用详尽的高分辨率 MS/MS 和多级 MSn 质谱,结合大量元数据,mzCloud 可提供全球范围内规模独占鳌头(就每种化合物的总质谱谱图和数据而言)且涉及范围极为广泛的精选质谱库,并提供强大的未知物质鉴定功能。
对每个质谱都进行了过滤、重新校准、平均和完全结构注释。除了这些高质量数据,每个 MSn 子离子谱都是在多种加合方式下、各种碰撞能量下获得的,碰撞方式包括碰撞诱导碎裂和更高能量的碰撞碎裂。与 mzLogic 结合使用时,mzCloud 的强大功能更加明显。
未知物质鉴定的可靠性 | 了解更多未知物质 | 从质谱数据获知结构信息 | 研究和常规应用的灵活性 |
---|---|---|---|
所有质谱库内容的全面整理,具有广泛、完全注释和可搜索的子离子谱库,为您的结果提供可靠性。 | 包涵小分子应用在内,比对覆盖广泛化学空间的大量子离子谱图,利用自动去卷积和质谱库检索鉴定未知物质 | 利用直接进样或 LC-MS、常规或高分辨率数据的解决方案,即使没有谱库匹配,您也可以确信 MSn 质谱将为您提供可操作的结果。 | 直接通过 Thermo Scientific Compound Discoverer 或 Thermo Scientific Mass Frontier 软件访问 mzCloud。不在线?mzVault 为您提供了执行离线谱库搜索的功能 |
充分利用在线数据库结构检索功能或用户提供的结构,即可通过 MSn 与亚结构的质谱匹配来可靠地鉴定更多未知化合物。
小分子表征和鉴定会影响您的决策吗?各种基于云的技术(包括质谱分析软件)在实验室中变得越来越普遍。