Search Thermo Fisher Scientific
自动鉴定脂质 | 全面覆盖数据库 |
---|---|
独特的峰值检测算法专为 LC 数据依赖型 MS/MS 而定制,包括利用 Thermo Scientific Orbitrap IQ-X 和 Tribrid 质谱仪融合来自 CID/HCD 裂解碎片和 MS2/MS3 谱的信息。产物离子搜索和注释对齐算法针对非靶向脂质鉴定进行过优化。 | LipidSearch 软件数据库包含分子脂质种类(96个子类)及其预测碎片离子,并提供了覆盖范围最完整的各类样品,包括细胞、人血浆、昆虫幼虫、植物、种子油、组织和酵母。 |