Search Thermo Fisher Scientific
单四极杆质谱仪包含一台四极杆质量分析仪。四极杆质量分析仪作为质量过滤器,允许用户选择感兴趣的特定 m/z 比(即一种分析物)进行检测(即单离子监测),或者同时选择一系列 m/z 比(即多种分析物)(即全扫描监测)。
ISQ EM 使用扩展的质量数范围(HESI 和 HESI/APCI)灵活进行 LC-MS 分析 | ISQ EC 针对小分子优化的常规 IC-MS 和 LC-MS 分析 | ||
---|---|---|---|
性能 | 应用 | 液相色谱分析 | 离子色谱分析和液相色谱分析 |
质量数范围 | 10 – 2000 m/z | 10 – 1250 m/z | |
支持的模式 | 全扫描/SIM | 全扫描/SIM | |
质量分辨率 | 单位 (≤ 1.0 Da) | 单位 (≤ 1.0 Da) | |
质量精度 | < ± 0.1 Da | < ± 0.1 Da | |
最大扫描速率 | 高达 20000 (Da/s) | 高达 20000 (Da/s) | |
稳定性 | 48小时内 < 0.1 Da | 48小时内 < 0.1 Da | |
离子源详情 | 类型 | HESI 和 HESI/APCI | HESI |
流速上限 | 2mL/min | 2mL/min |
单四极杆质谱仪包含一台四极杆质量分析仪。四极杆质量分析仪作为质量过滤器,允许用户选择感兴趣的特定 m/z 比(即一种分析物)进行检测(即单离子监测),或者同时选择一系列 m/z 比(即多种分析物)(即全扫描监测)。
ISQ EM 使用扩展的质量数范围(HESI 和 HESI/APCI)灵活进行 LC-MS 分析 | ISQ EC 针对小分子优化的常规 IC-MS 和 LC-MS 分析 | ||
---|---|---|---|
性能 | 应用 | 液相色谱分析 | 离子色谱分析和液相色谱分析 |
质量数范围 | 10 – 2000 m/z | 10 – 1250 m/z | |
支持的模式 | 全扫描/SIM | 全扫描/SIM | |
质量分辨率 | 单位 (≤ 1.0 Da) | 单位 (≤ 1.0 Da) | |
质量精度 | < ± 0.1 Da | < ± 0.1 Da | |
最大扫描速率 | 高达 20000 (Da/s) | 高达 20000 (Da/s) | |
稳定性 | 48小时内 < 0.1 Da | 48小时内 < 0.1 Da | |
离子源详情 | 类型 | HESI 和 HESI/APCI | HESI |
流速上限 | 2mL/min | 2mL/min |
易于使用的 Thermo Scientific ISQ EM 单四极杆质谱仪可进行灵活的 LC-MS 分析,其具有扩展的质量数范围可检测小分子和大分子,以及可选的 HESI 或双 HESI/APCI 电离探针可靶向极性和非极性化合物。
Thermo Scientific ISQ EC 单四极杆质谱仪使新手和专家都可以运行常规质谱分析,并通过高灵敏度检测简单和复杂基质中的小分子来提高分析可靠性。
我们的 LC-MS 点播网络研讨会系列可扩展您在制药、生物制药、环境、组学、食品、法医学和临床研究等领域的应用知识。了解新的高性能质谱分析解决方案如何帮助您的实验室解决极为紧迫的分析挑战,不管样品类型如何。