Search Thermo Fisher Scientific
随着学科改革与不断发展,高校从基础教学、前沿研究、学科平台等不同层次的需求日益凸显。如何选择更为合适自身学科的方案,实现学科的支撑,成为当今高校发展的重要议题。赛默飞凭借全面的方案与完善的应用技术支持,向高校提供教学&研究全覆盖,平台与特色协调发展的优选方案。
教学与人才培养是学科可持续发展的源动力,基于光谱色谱质谱的全面方案,是您全面、灵活、耐用、高性价比的教学智选。
样品中的元素及同位素信息,可以帮助我们从不同的层面了解样品隐含的信息,但我们在分析过程中同样会遇到受复杂基质中元素及同位素干扰等问题。
三重四极杆ICP-MS不但可以实现单四极杆ICP-MS的功能,灵活的工作模式还可以高效消除干扰,确保结果的准确性。其除了可以和离子色谱联用,用于元素形态分析外,也可以和别的技术相联用。如与场流分离联用分析纳米颗粒,与激光剥蚀联用进行脑、植物胚芽切片等生物样品的原位分析等。目前ICP-MS也被用于金属组学、单细胞分析等热点研究。
赛默飞同位素比质谱仪可在同位素比测量中表现出卓越的准确度和灵敏度,从样品中获得诸如来源、历史和时间的独特信息。
Delta V Advantage IRMS系统具有卓越的线性度、灵敏度和稳定性,应用广泛,从使用 EA-IRMS进行蜂蜜掺假检测到使用GC-IRMS分析土壤中PAH的δ13C 均可使用。253 Ultra高分辨率同位素比质谱仪可以获得高达40000的分辨率,革新了分子的特殊位点测量和Clumped同位素比分析,可直接得到分子形成条件的信息,了解分子转运、储存和降解的方式,有助于在气候研究、生物化学、法医学、石油和天然气勘探领域获得新发现。
挥发性成分通常“捉摸不定”,我们需要不同的前处理功能对不同性质的挥发性成分进行捕集。同时面对由成千上万挥发性成分组成的复杂样品,我们不但要将化合物“看得清”,也要对低含量成分“看得准”。
GC Orbitrap高分辨气质联用仪结合了气相色谱的分离能力,以及Orbitrap高分辨率质谱的优势。其除了作为鉴定未知物的强有力工具以外,在组学方面也应用广泛。它可以作为与高分辨率LC-MS相辅相成的工具,对挥发性代谢物进行全面的覆盖。比如在食品组学中对酒的分类和真伪鉴别,代谢组学中疾病的致病机制等。
随着分辨率从15000提高到60000,复杂基质中待测物嘧霉胺与基质干扰的分离度越来越好,测定的质量偏差越来越小,准确性也相应提高。
GC Orbitrap分析不同年份、产地威士忌酒
强极性成分(如糖、有机酸等)采用一般的液相色谱法难以保留,且分离度差。我们将强极性成分实现更好的分离,才能发现隐藏在其中的更多信息。
离子色谱可以很好的攻克强极性成分分析难题,并且可以和其它技术联用扩展应用。例如代谢组学中糖酵解及三羧酸循环中强极性的代谢物,我们用离子色谱-Orbitrap高分辨质谱串联技术,可以将同分异构体的代谢物实现更好的分离,并且提高代谢物检测的灵敏度,从而有助于更多的发现。离子色谱同样也可以和ICP-MS相串联进行元素形态分析,应用于植物营养吸收、体内解毒代谢机制及污染物转化机制等不同的应用方向。
同一种糖的同分异构体,采用一般方法(B-E)仅能发现2-3个峰,而采用高压离子色谱-Orbitrap高分辨质谱联用技术(A),可以分离检测出11个峰,有助于更多的科学发现。
对于有机物分析,液相色谱及液质联用技术是目前最为常用的方法。但是,对于复杂样品分析,我们希望能看清更多的样品信息,让隐藏在样品中的信息无所遁形,同时可以更快更有效的提高我们的分析效率。
Orbitrap高分辨质谱具有超高分辨率、高质量精度、高灵敏度等优点,可以帮助科学工作者解锁复杂样品中的更多信息。该技术可以与液相色谱、气相色谱、离子色谱等不同色谱技术联用,目前已被应用于蛋白组学、代谢组学、脂质组学等多组学及其他方向的研究。
科研平台是学科发展的有力支撑,在完善的平台下,可以实现不同维度的研究成就。
教学与人才培养是学科可持续发展的源动力,基于光谱色谱质谱的全面方案,是您全面、灵活、耐用、高性价比的教学智选。
样品中的元素及同位素信息,可以帮助我们从不同的层面了解样品隐含的信息,但我们在分析过程中同样会遇到受复杂基质中元素及同位素干扰等问题。
三重四极杆ICP-MS不但可以实现单四极杆ICP-MS的功能,灵活的工作模式还可以高效消除干扰,确保结果的准确性。其除了可以和离子色谱联用,用于元素形态分析外,也可以和别的技术相联用。如与场流分离联用分析纳米颗粒,与激光剥蚀联用进行脑、植物胚芽切片等生物样品的原位分析等。目前ICP-MS也被用于金属组学、单细胞分析等热点研究。
赛默飞同位素比质谱仪可在同位素比测量中表现出卓越的准确度和灵敏度,从样品中获得诸如来源、历史和时间的独特信息。
Delta V Advantage IRMS系统具有卓越的线性度、灵敏度和稳定性,应用广泛,从使用 EA-IRMS进行蜂蜜掺假检测到使用GC-IRMS分析土壤中PAH的δ13C 均可使用。253 Ultra高分辨率同位素比质谱仪可以获得高达40000的分辨率,革新了分子的特殊位点测量和Clumped同位素比分析,可直接得到分子形成条件的信息,了解分子转运、储存和降解的方式,有助于在气候研究、生物化学、法医学、石油和天然气勘探领域获得新发现。
挥发性成分通常“捉摸不定”,我们需要不同的前处理功能对不同性质的挥发性成分进行捕集。同时面对由成千上万挥发性成分组成的复杂样品,我们不但要将化合物“看得清”,也要对低含量成分“看得准”。
GC Orbitrap高分辨气质联用仪结合了气相色谱的分离能力,以及Orbitrap高分辨率质谱的优势。其除了作为鉴定未知物的强有力工具以外,在组学方面也应用广泛。它可以作为与高分辨率LC-MS相辅相成的工具,对挥发性代谢物进行全面的覆盖。比如在食品组学中对酒的分类和真伪鉴别,代谢组学中疾病的致病机制等。
随着分辨率从15000提高到60000,复杂基质中待测物嘧霉胺与基质干扰的分离度越来越好,测定的质量偏差越来越小,准确性也相应提高。
GC Orbitrap分析不同年份、产地威士忌酒
强极性成分(如糖、有机酸等)采用一般的液相色谱法难以保留,且分离度差。我们将强极性成分实现更好的分离,才能发现隐藏在其中的更多信息。
离子色谱可以很好的攻克强极性成分分析难题,并且可以和其它技术联用扩展应用。例如代谢组学中糖酵解及三羧酸循环中强极性的代谢物,我们用离子色谱-Orbitrap高分辨质谱串联技术,可以将同分异构体的代谢物实现更好的分离,并且提高代谢物检测的灵敏度,从而有助于更多的发现。离子色谱同样也可以和ICP-MS相串联进行元素形态分析,应用于植物营养吸收、体内解毒代谢机制及污染物转化机制等不同的应用方向。
同一种糖的同分异构体,采用一般方法(B-E)仅能发现2-3个峰,而采用高压离子色谱-Orbitrap高分辨质谱联用技术(A),可以分离检测出11个峰,有助于更多的科学发现。
对于有机物分析,液相色谱及液质联用技术是目前最为常用的方法。但是,对于复杂样品分析,我们希望能看清更多的样品信息,让隐藏在样品中的信息无所遁形,同时可以更快更有效的提高我们的分析效率。
Orbitrap高分辨质谱具有超高分辨率、高质量精度、高灵敏度等优点,可以帮助科学工作者解锁复杂样品中的更多信息。该技术可以与液相色谱、气相色谱、离子色谱等不同色谱技术联用,目前已被应用于蛋白组学、代谢组学、脂质组学等多组学及其他方向的研究。
科研平台是学科发展的有力支撑,在完善的平台下,可以实现不同维度的研究成就。