减少生产力障碍:操作简单
靶向研究和常规应用需要操作直观的快速响应式仪器控制软件。与数据库(包括 Thermo Scientific mzCloud 数据库)集成的预定义方法模板用于根据经验创建靶向定量分析方法。此外,无需优化即可从之前的 TSQ Fortis 质谱仪中直接加载方法并进行操作。
分给转换的驻留时间均基于用户定义的色谱峰宽度和固定周期时间选项或者每个色谱峰的最佳数据点数量在实验中自动确定。优先级设置允许进一步调整。 
兼具速度、选择性和灵敏度优势
在 TSQ Fortis Plus 质谱仪上达到极高采集速度,其可以达到 600 SRM/秒的速度,当使用新电源时可达到 5 ms 极性切换速度,也用于采集所需数量的数据点以增加靶标化合物的数量(即使在使用超高性能液相色谱 (UHPLC) 分离时)。
TSQ Fortis Plus 质谱仪在选择性反应监测 (SRM) 和高分辨率选择性反应监测 (H-SRM) 中均能达到极佳的定量分析性能,以使选择符合用途。增强的主动 Q2 碰撞池改善了产物离子传输性能(特别是对于低质量产物离子),从而提高了检测效率。
扩展的实验功能
综合工作流程解决方案以 TSQ Fortis Plus 质谱仪为中心,可满足针对日益增多的各种化合物目录的监管要求。新型 UHPLC 和高性能离子色谱 (HPIC) 系统可极大程度地提高样品传输和分离能力,保持其灵敏度以便不使用昂贵的样品制备或衍生化步骤即可满足极低残留限量。Thermo Scientific Chromeleon 色谱分析数据系统 (CDS) 在监管环境中控制所有实验属性,以进一步提高生产率。
稳定、可靠的定量分析
离子源、中性离子挡杆和质谱分析仪的创新性设计确保极佳性能,同时极大限度地延长仪器正常运行时间。离子传输管可在数分钟内完成萃取和清洁,无需破坏仪器真空或无需仪器校准。新型集成式仪器性能检查和校准程序可减少手动交互,极大程度地提高数据采集和仪器生产率。
当我们识别给环境和健康带来风险的化学物质时,务必寻找有效且反应迅速的常规定量分析解决方案以符合当前和新出台的法规。您的定量分析解决方案必须满足广泛的分析要求,以筛查和定量分析低水平化学污染物。这些化合物和方法均不相同,需要使用满足法规且快速、可靠地响应的综合解决方案。
确保世界粮食供应的安全和合规性至关重要,这种供应是在不同环境下依照不同法规完成。农药开发和实施以及运输和处理的差异使得工作流程解决方案的开发变得复杂。务必开发工作流程解决方案以满足当前的检测要求以及新出现的威胁和法规。TSQ Fortis Plus 质谱仪提供更高性能以解决这些挑战。
Thermo Scientific 工作流程提供创新解决方案来帮助您满足临床、法医学和转化研究的严苛要求。搭配有效的前端解决方案,TSQ Fortis Plus 质谱仪可提供可靠数据。
对靶向定量分析工作流程的依赖是大分子和小分子药物开发、制造和质量控制的关键因素。由于药物类型众多且测试范围广泛,LC-MS/MS 工作流程必须使用可靠且可转移的方法应对灵敏度、选择性和通量问题。TSQ Fortis Plus 质谱仪具有分析大量研究数据所需的灵敏度和重现性。它也是包括市场领先的 UHPLC 和软件解决方案的 Thermo Scientific 综合解决方案的重要组成部分。
连接您的实验室,从您的数据中获取更多见解
Thermo Fisher Connect 平台是我们的全套数字平台的一部分,提供安全的云数据存储、科学分析应用及同行协作工具。此外、我们的资产管理工具还允许您远程安排实验室仪器的使用时间并通过移动设备监控其运行。
通过 Thermo Fisher Connect,您可以轻松连接、保存和同步您的文件到您的安全个人帐户,其中包括 1 TB 的免费存储空间。同行和文档协作工具支持安全的组协作。