Search Thermo Fisher Scientific
如果由于基于色谱的溶液不足而导致样品积压不断增加,那么用于质谱分析的 Thermo Scientific VeriSpray PaperSpray 离子源是用于质谱分析的有价值的替代解决方案。此纸喷雾电离技术可为您的三重四极杆质谱仪提供直接的样品分析功能,无需基于色谱的分离,简化工作流程,更快地获得结果,并降低每次测试的成本。
减少质谱分析之前的样品周转时间 | 更低的测试成本 | 无缝数据采集和处理 |
---|---|---|
无人值守运行多达240个样品,用于未处理样品的高通量分析。由于使用该离子源可获得最少的样品制备而且避免了色谱分析,在2分钟内生成质谱结果。 | 使用易于使用的 VeriSpray 离子源,无需用户具备任何色谱使用背景,即可进行更多基于质谱的测试。降低了溶剂消耗,并免除了仪器维护成本。 | VeriSpray 离子源可由 TSQ Series II ICSW 3.2 Tune 编辑器直接控制,其中包括工作流程的方法模板。利用 Thermo Scientific Xcalibur 4.2 SP1 轻松高效地进行数据处理。 |
使用 VeriSpray 离子源在纸上点样复杂样品基质,进行基于质谱分析的直接电离,而不是耗时的样品制备和色谱分析。VeriSpray 纸喷雾电离技术是一种快速,简便的样品引入技术,采用直接采样工艺,通过电喷雾电离将样品引入质谱仪。它只是将样品和溶剂加入纸卡盒并将其载入系统。
VeriSpray 离子源允许使用“稀释和喷射”方法,以尽可能减少溶剂消耗和耗时的样品制备步骤,如衍生化。使非专家人士也可以获得具有特异性和灵敏度的质谱结果,您可以在分析测试实验室中进行更多测试,从而节省用于样品外包分析的费用。
使用与 Thermo Scientific TSQ Altis 质谱仪联用的 VeriSpray 离子源对抗真菌药物进行快速定量分析。
借助纸喷雾电离技术和 Thermo Scientific VeriSpray PaperSpray 离子源,具有高通量要求的临床和法医毒理学实验室的研究人员现在可以以最少的溶剂消耗和样品制备执行直接基于质谱的分析,从而节省每次测试的成本并缩短所需的时间。
下载本案例研究,进一步了解 AERL 如何使用连接 Thermo Scientific TSQ Fortis 三重四极杆质谱仪的 Thermo Scientific VeriSpray PaperSpray 离子源来满足其对现场检测程序的需求以及其所取得的令人印象深刻的结果。