DIA 简介
基于Thermo Scientific™ 静电场轨道阱 Orbitrap 的数据非依赖采集 (Data Independent Acquisition, DIA) 是赛默飞为用户带来的一项全新的、全息式的质谱技术。形象地说,Shotgun 就像机枪扫射,高效率地打击尽可能多的目标;SRM/MRM 就像精准狙击,准确无误地打击特定目标;而 DIA 就像地毯式轰炸,无遗漏地打击全部目标。
相比传统DIA技术,基于Orbitrap的DIA技术的优势
  • 通常35,000-60,000分辨率采集,对复杂样品定性定量准确度高;
               Q-TOF DIA* 采集分辨率为20,000左右
  • 质量轴长期稳定地保持在1 ppm,无需内标校正或频繁外标校正,数据更放心、通量更高;
               Q-TOF DIA* 采集需内标校正或频繁外标校正
  • Amol (10-18 mol) 级的超高灵敏度,谱图质量高;
               Q-TOF DIA* 采集灵敏度低
  • 12-20 Hz 的超快扫描速度,同时保持 amol 级的超高灵敏度;
               Q-TOF DIA* 采集提高扫描速度则丢失灵敏度
  • 动态范围及线性范围达5个数量级以上;
               Q-TOF DIA* 采集动态范围在3~4个数量级
  • 独一无二的多重累积 msxDIA,进一步提高选择性;
               Q-TOF DIA* 无此功能
  • 灵活多样的扫描功能,实现 pSMART、WiSIM 等诸多独特 DIA 模式。
               Q-TOF DIA* 扫描模式单一
* : 此处 DIA 指 Ruedi Aebersold 发展的 “Sequential Window Acquisition Trough High-resoltion” 技术(Mol. Cell. Proteomics, 2012, 11(6): O111.016717)
Orbitrap组学俱乐部
联系咨询
赛默飞全国服务热线:
800 810 5118,400 650 5118 
赛默飞客服邮箱:
sales.china@thermofisher.com