预称重袋装 BPW
通过便利的预称重包装干粉培养基简化您的工作流程
使用预称重的袋装减轻工作负担
作为一家值得信赖的多种高品质培养基供应商,全球数以千计的微生物实验室每天都在使用我们的产品。这意味着,实验室中成千上万的科学家,就像您实验室中的科学家一样,正花费宝贵的时间小心翼翼地在灵敏的天平上装填无数称量皿,来确保培养基质量准确。
我们的目标是通过 Thermo Scientific™ 预称重干粉培养基让您的工作变得轻松一些
我们一系列最常用且特点鲜明的 Thermo Scientific™ Oxoid™ 干粉培养基现以便利的预称重箔包装形式提供给您。使用这种新的便利包装无需对培养基粉末进行称重,可提高培养基制备工作流程效率。
仅需撕开所选的袋装培养基,添加所需量的水,混合并按照惯例进行高压灭菌即可;特别适用于自动培养基制备器。您可以节省时间,提高效率,减轻压力,并依然可以生产出值得您信赖的同等品质培养基。
预称重袋有 20 x 1 升或 10 x 8 升袋装规格,以方便的即用型分配盒形式提供。
浏览预称重系列产品
预称重袋装 DCM 撕开即用
潜在效率提升
预称重 DCM 与标准 DCM 制备培养基的比较*
示例 A:每天制备45L培养基时,每周可节约134分钟时间,相当于每年可节约14.5天**
示例 B:每天制备15L培养基时,每周可节约45分钟时间,相当于每年可节约5天**
*基于在实验室条件下进行的内部研究。 **按每年52周,每周5天,每天8小时计算。
下载预称重产品手册
Food Microbiology Testing
Access a more complete solution for your microbiological food testing workflow
Have confidence in solutions that bring together the best in food quality and safety testing, and help you remain adaptive, responsive and competitive.