Search Thermo Fisher Scientific
用易于使用和判读的浸润琼脂玻片检测临床标本中的微生物污染或确定其细菌计数。浸润琼脂玻片在双面覆盖有两种类型培养基,同时整合了运输容器和生长室。浸润琼脂玻片可缩短采集和接种之间的时间,进而增加回收率和结果准确性。
使用易于处理的一次性 Thermo Scientific™ Dip-Slides™ 玻片可简化需氧菌、酵母菌和真菌的菌落计数过程。
使用易于处理的一次性 Thermo Scientific™ Oxoid™ Dip-Slides™ 工业用浸润琼脂玻片可简化需氧菌、酵母菌、霉菌、大肠菌群和肠杆菌科的菌落计数过程。
使用易于处理的一次性 Thermo Scientific™ Oxoid™ Dip-Slides™ 临床浸润琼脂玻片,可简化尿样细菌评估时的菌落计数过程。
下载该成品培养基指南,了解与 Thermo Fisher Scientific 如何为您提供最大的检测灵活性。使用培养基指南根据微生物类型、工作流程和形式搜索我们的产品组合;我们提供平板、培养瓶、袋装培养基、浸润琼脂玻片、稀释剂等。您可浏览一下,寻找能帮助您解决下一个难题的合适产品。
Identify infections and antimicrobial susceptibility quickly and accurately to guide optimal patient care with powerful manual and automated technologies, and a comprehensive line of media.